Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ TDSTestr11 Dual Range TDS-tester
Beskrivelse
Eutech™ tilbyder målere, der muliggør direkte aflæsning af Total Dissolved Solids (TDS)-værdier. Eutech™ Vandtæt TDSTestr11 er en måler med to rækkevidder og valgbare eller automatiske afstandsmuligheder. Vandtæt, anti-roll design, store skærme, brugerudskiftelig sensor, justerbar TDS-faktor for mere præcise målinger og muligheden for at skifte mellem °C og °F er blot nogle af mulighederne på denne måler.
Specifikationer:
- Rækkevidde: .. til 1000 ppm.. til 10,00 ppt
- ATC: Ja (0 til 50 °C / 32 til 122° °F)
- Temperaturkoefficient: 2 % per °C, fast
- Kalibreringspunkt: 2manuel
- Temperaturvisning: Ja
- Interval: 0 til 50,0 °C / 32,0 til 122,0 °F
- Kalibrering: ±5,0 °C / ±9,0 °F
- Ikke-flygtig hukommelse ja
- Auto Power-Off: 8,5 minutter efter sidste tryk på tast
- Strømforbrug: 4 x 1,5 V 'A76' mikro alkaliske batterier (inkluderet)
- Batterilevetid: mere end 150 timer
- Dimension / Vægt: Måler: 16,5 x 3,8 cm ; 90 g
- Boks: 18,5 x 6,5 x 5 cm ; 200 g
Tekniske data
Tekniske data
| Måletilstande | TDS med temperatur |
| Temperaturområde (metrisk) | 0 °C til 50 °C |