Få mere at vide
Eutech™ TDS 6+ håndholdte målere
Product Code. 11589204
Change view
Click to view available options
Type:
Ledningsevnemåler
Ledningsevnemåler-kit
Unit Size:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Type Unit Size
11589204 Ledningsevnemåler-kit Hver
11599204 Ledningsevnemåler Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11589204 Supplier Eutech™ Supplier No. 01X289427
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4145.00 DKK
    3849.86 DKK / Pakke med 1
    Spare 295.14 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Få hurtige og nøjagtige målinger af totalt opløst fast stof i marken, laboratorier og skoler.
Den nye Thermo Scientific™ Eutech 6+ serier af håndholdte målere til totalt opløste faste stoffer er ideelle til dine grundlæggende vandtestbehov.
Innovativt elektrodedesign
  • Hurtig automatisk temperaturkompensation for hurtige, gentagelige målinger, strategisk placerede ventilationsåbninger, der eliminerer luftbobler indespærret
  • Aftageligt elektrodehylster, som giver mulighed for nem vedligeholdelse
Slidstærkt gummipanser med stativ
  • Gummipanser med praktisk bordstativ for at give ideel visningsvinkel, når det er nødvendigt
Imponerende saltholdighedsnøjagtighed
  • Designet til at matche den ikke-lineære saltholdighedskurve for forbedret nøjagtighed over hele området med et enkelt kalibreringspunkt
Innovativ GripClip elektrodeholder
  • Fastgøres til de fleste bægerglas uden behov for en separat elektrodearm
  • Holder elektroderne suspenderet under brug, væk fra rørestave
  • Giver mulighed for hurtig højdejustering af dine elektroder, så de passer til din prøvebeholder og individuelle præferencer
Robust bæretaske med tilbehør
  • Kompakt hårdt etui med alt det nødvendige til kalibrering og måling
  • Beskytter måleren, når den ikke er i brug, og inkluderer en dør med plads til at sikre genstande, indtil de skal bruges
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt TDS 6+ meter med sæt, GripClip, bæretaske
Måletilstande TDS med temperatur
Temperaturkompensation Automatisk eller manuel (0 til 80 °C)
Rækkevidde (TDS) 0,00 til 9,99 ppm, 10,0 til 99,9 ppm, 100 til 999 ppm, 1,00 til 9,99 ppm, 10,0 til 99,9 ppm
Opløsning (TDS) 0,05 % fuldskala
Nøjagtighed (TDS) ±% Fuldskala± LSD
TDS-faktorområde 0.30 til 1.00
Temperaturområde (metrisk) 0,00 °C til 100,0 °C (80,0 °C med medfølgende sonde)
Opløsning (temperatur) 0,1 °C (0,1 °F)
Nøjagtighed (temperatur) ±0,5 °C (± 0,9 °F)
Type Ledningsevnemåler-kit
Batteritype 4 x 1,5V AAA Alkaline (inkluderet)
Batterilevetid >500 hr.
Show More Show Less
Garanti: Med forbehold for Thermo Fisher Scientific standard begrænset garanti. Se thermoscientific.com eller din salgsrepræsentant for detaljer.