Få mere at vide
TDS 442 standardløsning, Eutech™
Artikelnummer. p-7114266
Kemisk navn eller materiale:
442 Kalibreringsløsning
442 Standardløsning
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 15107623
Brand: Thermo Scientific Eutech 01X109104
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For TDS-kalibrering og -standarder, vælg fra vores tilgængelige ™Eutechs TDS-standarder, -kalibreringer og -løsninger
Eutech™ TDS-standardløsninger anvendes som standarder for TDS-målere. Få hurtige og nøjagtige ledningsevne TDS-målinger vha Eutech™ TDS-målere i marken, laboratorier og skoler.
Funktioner:
  • Buffere og kalibreringsopløsninger pakket i 480 ml holdbare plastikflasker– økonomisk og praktisk til laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 442 Standardløsning
Emballage Plastflaske
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
pH 7
Kogepunkt 102.4°C
Løsningstype Standard Solution
Type TDS Standard
Industry Type Laboratory Use
Mængde 480 mL