Få mere at vide
TDS 442 standardløsning, Eutech™
Pakningsstørrelse:
500ml
Beskrivelse
Eutech™ TDS-standardløsninger anvendes som standarder for TDS-målere. Få hurtige og nøjagtige ledningsevne TDS-målinger vha Eutech™ TDS-målere i marken, laboratorier og skoler.
Funktioner:
- Buffere og kalibreringsopløsninger pakket i 480 ml holdbare plastikflasker– økonomisk og praktisk til laboratoriebrug.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 442 Calibration Solution |
| Emballage | Plastflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Farve | Farveløs |
| pH | 7 |
| Kogepunkt | ∼100 °C |
| Løsningstype | Standard Solution |
| Type | TDS Standard |
| Industry Type | Laboratory Use |
| Mængde | 480 mL |