Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ Nedsænkelig pH-kombinationselektrode ECDA9350603B
Konnektortyper:
BNC/ATC
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Eutech™ tilbyder en bred vifte af pH-målere og elektroder, der måler pH-værdier i forskellige undervisnings-, laboratorie- og industrielle applikationer. Eutech™ Nedsænkbar pH-kombinationselektrode ECDA9350603B, bruges til generel pH-måling i dybden, helt nedsænket.
- pH-kombinationselektrode, nedsænkelig, med 3m kabel
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | pH-kombinationselektrode, nedsænkelig, gelfyldt, ABS-legeme |
| Konnektortyper | BNC/ATC |
| Knudepunkt | Enkelt ringformet keramik |
| Materiale | ABS krop |
| pH-område | 1 til 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | -10 °C til +110 °C |
| Type | Kombinations Ag/AgCl pH-elektrode, ikke-genopfyldelig |