Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ SMPS strømadapter til Cyberscan 1500 serie målere
Artikelnummer. 11579264 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Cyberscan 1500-serien
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11579264 Cyberscan 1500-serien Hver
1 options
Artikelnummer. 11579264
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    699.00 DKK
    446.20 DKK / Pakke med 1
    Spare 252.80 DKK
    36% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
De Eutech™ SMPS Power Adapter giver dig den strøm, du har brug for.
De Eutech™ SMPS Power Adapter giver dig den strøm, du har brug for. 100/240 VAC strømadapteren har US/UK/EUR/Japan stik, der bruges til CyberScan 1500 serie målere.
Funktioner:
  • 12 V, 6 W
  • 100-240 VAC
  • Brugt med: CyberScan 1500 meter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt SMPS strømadapter. 100/240VAC, med US/UK/EUR/Japan stik, 12V, 6W, CENTER -ve
Type SMPS strømadapter
Spænding 12 V
Kompatibilitet US/UK/EUR/Japan stik
Til brug med (udstyr) Cyberscan 1500-serien