Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ Sensor til TDSTestr11
Artikelnummer. 10569672
Skift visning
Til brug med (udstyr):
TDSTestr11
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10569672 TDSTestr11 Hver
1 options
Artikelnummer. 10569672 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X229713
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    695.00 DKK
    658.80 DKK / Pakke med 1
    Spare 36.20 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Få hurtige og nøjagtige Total Dissolved Solids (TDS) målinger i marken, laboratorier og skoler.
Eutech™ tilbyder målere, der tillader direkte aflæsning af TDS-værdier. Eutech™ Føler til TDSTestr11 er en erstatningsføler til TDSTestr11 serien, dip type. Få hurtige og nøjagtige Total Dissolved Solids (TDS) målinger i marken, laboratorier og skoler.
Generelle applikationer:
  • vand- og spildevandsbehandling
  • kedel nedblæsning
  • galvanisering af skylletanke
  • drikkevand
  • hydroponics
  • trykkeribranchen
  • akvakultur, akvarier, dambrug
  • svømmebassiner og kurbade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Sensor
Til brug med (udstyr) TDSTestr11