Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ Sensor til ECTestr11
Artikelnummer. 10475982
Skift visning
Til brug med (udstyr):
ECTestr11
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10475982 ECTestr11 Hver
1 options
Artikelnummer. 10475982 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X229714
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    610.00 DKK
    576.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 33.27 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Få hurtige og nøjagtige Total Dissolved Solids (TDS) målinger i marken, laboratorier og skoler.
Eutech™ tilbyder målere, der tillader direkte aflæsning af TDS-værdier. Eutech™ Sensor til ECTestr11 er en erstatningssensor til vandtæt ECTestr11, Cup Type. Få hurtige og nøjagtige Total Dissolved Solids (TDS) målinger i marken, laboratorier og skoler.
Generelle applikationer:
  • vand- og spildevandsbehandling
  • kedel nedblæsning
  • galvanisering af skylletanke
  • drikkevand
  • hydroponics
  • trykkeribranchen
  • akvakultur, akvarier, dambrug
  • svømmebassiner og kurbade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Sensor
Til brug med (udstyr) ECTestr11