Få mere at vide
Eutech™ Salt 6+ håndholdte målere
Artikelnummer. 11509214
Skift visning
Type:
Konduktivitetsmålersæt
Præcis og praktisk ledningsevnemåler
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type unitSize
11509214 Konduktivitetsmålersæt Hver
11519214 Præcis og praktisk ledningsevnemåler Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11509214 Leverandør Eutech™ Leverandørnr. 01X289429
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få hurtige og nøjagtige saltholdighedsmålinger i marken, laboratorier og skoler.
Den nye Thermo Scientific™ Eutech 6+ serier af håndholdte målere til saltholdighed er ideelle til dine grundlæggende vandtestbehov.
Innovativt elektrodedesign
  • Hurtig automatisk temperaturkompensation for hurtige, gentagelige målinger, strategisk placerede ventilationsåbninger, der eliminerer luftbobler indespærret
  • Aftageligt elektrodehylster, som giver mulighed for nem vedligeholdelse
Slidstærkt gummipanser med stativ
  • Gummipanser med praktisk bordstativ for at give ideel visningsvinkel, når det er nødvendigt
Imponerende saltholdighedsnøjagtighed
  • Designet til at matche den ikke-lineære saltholdighedskurve for forbedret nøjagtighed over hele området med et enkelt kalibreringspunkt
Innovativ GripClip elektrodeholder
  • Fastgøres til de fleste bægerglas uden behov for en separat elektrodearm
  • Holder elektroderne suspenderet under brug, væk fra rørestave
  • Giver mulighed for hurtig højdejustering af dine elektroder, så de passer til din prøvebeholder og individuelle præferencer
Robust bæretaske med tilbehør
  • Kompakt hårdt etui med alt det nødvendige til kalibrering og måling
  • Beskytter måleren, når den ikke er i brug, og inkluderer en dør med plads til at sikre genstande, indtil de skal bruges
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Salt 6+ Meter med sæt, GripClip, bæretaske
Måletilstande Saltholdighed med temperatur
Temperaturkompensation Automatisk eller manuel (0 til 50 °C)
Rækkevidde (saltholdighed) 1,0 til 50,00 ppt/0,1 til 5,00 %
Opløsning (saltholdighed) 0.1 ppt/0.01%
Nøjagtighed (saltholdighed) ±% Fuldskala
Temperaturområde (metrisk) 0,00 °C til 100,0 °C (80,0 °C med medfølgende sonde)
Opløsning (temperatur) 0,1 °C (0,1 °F)
Nøjagtighed (temperatur) ±0,5 °C (± 0,9 °F)
Type Konduktivitetsmålersæt
Batteritype 4 x 1,5V AAA Alkaline (inkluderet)
Batterilevetid >500 hr.
Vis mere Vis mindre
Garanti: Med forbehold for Thermo Fisher Scientific standard begrænset garanti. Se thermoscientific.com eller din salgsrepræsentant for detaljer.