Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ Salinitet (NaCl) standardopløsninger
Artikelnummer. 15601717 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Koncentration:
5 ppt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Koncentration Pakningsstørrelse
15601717 5 ppt Hver
1 options
Artikelnummer. 15601717 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X211230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.00 DKK
    125.34 DKK / Pakke med 1
    Spare 7.66 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Eutech™ tilbyder Salinity Standard Solutions til brug med Salinity Meters.
Eutech™ tilbyder en række Salinity Standard Solutions til brug med Salinity Meters. Salinitetsmålinger er almindelige i industrier som landbrug, akvakultur, hydroponics, fødevarer, pools og kurbade, hvor det er nødvendigt at overvåge saltniveauet konstant.
Funktioner:
  • Buffere og kalibreringsopløsninger pakket i 480 ml holdbare plastikflasker– økonomisk og praktisk til laboratoriebrug.
Beskrivelse:
  • ECNACL5PPT: 5 ppt (promille) Nacl-kalibreringsopløsning
  • ECNACL25PPT: 25 ppt (promille) Nacl-kalibreringsopløsning
  • ECNACL45PPT: 45 ppt (dele promille) Nacl-kalibreringsopløsning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 5 ppt
Oversigt 5 ppt NaCl-kalibreringsopløsning
Type NaCl-kalibreringsløsning