Få mere at vide
Eutech™ Refilling Reference Electrolyte (Double Junction pH-elektrode)
Beskrivelse
Målingen af en væskes surhedsgrad og alkalinitet, pH er en af de mest almindelige parametre, der måles i en lang række industrier lige fra vand- og spildevandsbehandling, kemisk produktion, landbrugsforskning og produktion, miljøovervågning, kemisk og biovidenskabelig forskning, biokemisk og farmaceutisk forskning, elektronikproduktion til fødevareforarbejdning og andre industrielle applikationer.
Eutech™ tilbyder en bred vifte af pH-buffere, kalibrerings- og referenceløsninger til brug med pH-målere og elektroder.
Funktioner:
- Buffere og kalibreringsopløsninger pakket i 480 ml holdbare plastikflasker– økonomisk og praktisk til laboratoriebrug.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Refilling Reference Electrolyte |
| Oversigt | Saturated Potassium Chloride for Double Junction pH Electrodes |
| Løsningstype | Calibration Solution |
| Industry Type | Laboratory Use |
| Mængde | 480 ml |