Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ Proteinrenseopløsning til pH-elektroder
Artikelnummer. 12941678
Skift visning
Til brug med (udstyr):
pH-måler, Elektrode
Pakningsstørrelse:
480ml
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
12941678 pH-måler, Elektrode 480ml
1 options
Artikelnummer. 12941678 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X211216
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    292.00 DKK
    276.06 DKK / 480ml
    Spare 15.94 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Eutech™ tilbyder en bred vifte af pH-buffere og løsninger til brug med pH-målere og elektroder
Målingen af en væskes surhedsgrad og alkalinitet, pH er en af de mest almindelige parametre, der måles i en lang række industrier lige fra vand- og spildevandsbehandling, kemisk produktion, landbrugsforskning og -produktion, miljøovervågning, kemisk og biovidenskabelig forskning, biokemisk og farmaceutisk forskning, elektronikproduktion til fødevareforarbejdning og andre industrielle applikationer.
Eutech™ tilbyder en bred vifte af pH-buffere, kalibrerings- og rengøringsløsninger til brug med pH-målere og elektroder.
Funktioner:
  • Buffere, kalibrerings- og rengøringsopløsninger pakket i 480 ml holdbare plastikflasker – økonomisk og praktisk til laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Proteinrenseopløsning til pH-elektroder
Til brug med (udstyr) pH-måler, Elektrode
Type pH-elektrodeproteinrenseopløsning
Mængde 450 mL
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • protein cleaning solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid, pepsin