Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ pH/temperatur kombinationselektrode EC620185
Længde (metrisk) kabel:
1 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Eutech™ tilbyder en bred vifte af pH-målere og elektroder, der måler pH-værdier i forskellige undervisnings-, laboratorie- og industrielle applikationer. Eutech™ pH/temperatur kombinationselektrode EC620185 er en hurtigreagerende glaskropselektrode med ekstra robust pæredesign. Velegnet til applikationer, hvor hyppige brud på glaspærer er et problem, men uegnet til epoxyelektroder. Leveres med 10 ml elektrolyt.
Funktioner:
- Parameter: pH/temperatur
- Liquid Junction Type: Ringformet keramik
- Genopfyldelig
- Forseglet
- Genopfyldning af referenceelektrolyt: ECRE002 - Mættet KCl til dobbeltforbindelse pH-elektroder
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Robust variabel temperatur, robust pærekombination, dobbeltforbindelse, genopfyldelig pH-elektrode |
| Konnektortyper | BNC og Phono stik |
| Knudepunkt | Dobbelt |
| Materiale | Glas krop |
| pH-område | 0 til 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | -5 °C til +100 °C |
| Type | pH/temperatur kombinationselektrode |
| Til brug med (udstyr) | Alle pH-målere med BNC-indgangsstik |
| Intern reference | Ag/AgCl |
| Temperaturområde (metrisk). | -5 °C til +100 °C |
| Vis mere |