Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ pH/temperatur kombinationselektrode EC620133
Længde (metrisk) kabel:
1 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Eutech™ tilbyder en bred vifte af pH-målere og elektroder, der måler pH-værdier i forskellige undervisnings-, laboratorie- og industrielle applikationer. Eutech™ pH-elektrode EC620133 er en pH-elektrode af glaslegeme med åben pore med en spydspids, der er egnet til halvfaste prøver.
Funktioner:
- Parameter: pH/temperatur
- Liquid Junction Type: Åben pore
- Forseglet
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Spydspidselektrode med åben poreglaslegeme |
| Konnektortyper | BNC/RCA IP67 |
| Knudepunkt | Dobbelt |
| Materiale | Glas krop |
| pH-område | 2 til 11 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 50 °C |
| Type | pH/Temp-kombinationselektrode |
| Til brug med (udstyr) | Alle pH-målere med BNC-indgangsstik |
| Intern reference | Polymer-gel |
| Temperaturområde (metrisk). | 0 °C til 50 °C |
| Vis mere |