Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ pH-glaselektrode ECFG7351101B
Længde (metrisk) kabel:
1 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Eutech™ tilbyder en bred vifte af pH-målere og elektroder, der måler pH-værdier i forskellige undervisnings-, laboratorie- og industrielle applikationer. De Eutech™ pH-glaselektrode ECFG7351101B er en enkel forbindelseselektrode med glaslegeme til generel formål med ærmedesign for hurtigere respons i højviskositetsopløsninger, hvor hyppig rensning af reference er påkrævet.
Funktioner
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Generelt pH-elektrode af glaslegeme med ærmedesign |
| Konnektortyper | BNC/RCA |
| Knudepunkt | Ental |
| Materiale | Glas krop |
| pH-område | 0 til 13 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 100 °C |
| Type | pH-elektrode |
| Type påfyldningsopløsning | ECRE001 - Mættet kaliumchlorid med sølvklorid |
| Til brug med (udstyr) | Alle pH-målere med BNC-indgangsstik |
| Intern reference | Ag/AgCl |
| Vis mere |