Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ pH-elektrode ECFGHGK3F01B
Beskrivelse
Eutech™ tilbyder en bred vifte af pH-målere og elektroder, der måler pH-værdier i forskellige undervisnings-, laboratorie- og industrielle applikationer. Eutech™ pH-elektrode ECFGHGK3F01B er en forstærket glaslegeme, genopfyldelig pH-elektrode med en spydspids til direkte jord-pH-måling.
Funktioner:
- Glas krop
- Genopfyldelig
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Forstærket glaslegeme Genopfyldelig pH-elektrode, spydspids til direkte jordmåling |
| Konnektortyper | BNC/ATC |
| Materiale | Glas krop |
| Type | pH-elektrode |
| Til brug med (applikation) | pH |
| Til brug med (udstyr) | Alle pH-målere med BNC-indgangsstik |
| Tip Type | Spyd |
| Længde (metrisk) | 110 mm |
| Længde (metrisk) kabel | 1 m |
| Diameter (metrisk) krop | 12 mm |