Få mere at vide
Eutech™ pH-buffere og opløsninger
Artikelnummer. 15611717
pH:
1,68
10,01
4, 7, 10
7,00
Pakningsstørrelse:
480ml
500ml
Hver
Artikelnummer. 15611717
Brand: Thermo Scientific 01X638901
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Eutech™ tilbyder en bred vifte af pH-buffere og løsninger til brug med pH-målere og elektroder
Målingen af en væskes surhedsgrad og alkalinitet, pH er en af de mest almindelige parametre, der måles i en lang række industrier lige fra vand- og spildevandsbehandling, kemisk produktion, landbrugsforskning og produktion, miljøovervågning, kemisk og biovidenskabelig forskning, biokemisk og farmaceutisk forskning, elektronikproduktion til fødevareforarbejdning og andre industrielle applikationer.
Eutech™ tilbyder en bred vifte af pH-buffere og løsninger til brug med pH-målere og elektroder.
Features:
  • Buffers and calibration solutions packed in 480 ml durable plastic bottles – economical and convenient for laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Undesignated
Oversigt pH buffer kit, clear buffer solutions each.
Til brug med (udstyr) pH Meter and Electrode
pH 4, 7, 10
Fysisk form Liquid
Mængde 480 mL
Løsningstype pH Buffer
Emballage Kit with 480mL bottles