Få mere at vide
Eutech™ pH-buffere og opløsninger
Beskrivelse
Målingen af en væskes surhedsgrad og alkalinitet, pH er en af de mest almindelige parametre, der måles i en lang række industrier lige fra vand- og spildevandsbehandling, kemisk produktion, landbrugsforskning og produktion, miljøovervågning, kemisk og biovidenskabelig forskning, biokemisk og farmaceutisk forskning, elektronikproduktion til fødevareforarbejdning og andre industrielle applikationer.
Eutech™ tilbyder en bred vifte af pH-buffere og løsninger til brug med pH-målere og elektroder.
Funktioner:
- Buffere og kalibreringsopløsninger pakket i 480 ml holdbare plastikflasker– økonomisk og praktisk til laboratoriebrug.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Buffer Solution |
| Til brug med (udstyr) | pH Meter and Electrode |
| pH | 10.01 |
| Mængde | 480 mL |
| Løsningstype | Buffer |