Få mere at vide
Eutech™ pH-buffere og opløsninger
Artikelnummer. 10759503
pH:
1,68
10,01
4, 7, 10
7,00
Pakningsstørrelse:
480ml
500ml
Hver
Artikelnummer. 10759503
Brand: Thermo Scientific Eutech 01X211211
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Eutech™ tilbyder en bred vifte af pH-buffere og løsninger til brug med pH-målere og elektroder
Målingen af en væskes surhedsgrad og alkalinitet, pH er en af de mest almindelige parametre, der måles i en lang række industrier lige fra vand- og spildevandsbehandling, kemisk produktion, landbrugsforskning og produktion, miljøovervågning, kemisk og biovidenskabelig forskning, biokemisk og farmaceutisk forskning, elektronikproduktion til fødevareforarbejdning og andre industrielle applikationer.
Eutech™ tilbyder en bred vifte af pH-buffere og løsninger til brug med pH-målere og elektroder.
Funktioner:
  • Buffere og kalibreringsopløsninger pakket i 480 ml holdbare plastikflasker– økonomisk og praktisk til laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Buffer Solution
Til brug med (udstyr) pH Meter and Electrode
pH 1,68
Mængde 480 mL
Løsningstype Buffer
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: potassium tetraoxalate dihydrate