missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Eutech™ pH buffer tabletter
Klik for at se tilgængelige muligheder
pH:
4
7
10
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Eutech™ pH-buffertabletter giver en hurtig og bekvem måde at forberede pH-buffere fra tabletter til pH-kalibreringer på. Hver æske indeholder 100 pH buffer tabletter.
Funktioner:
- 10 strimler x 10 tabletter pr. æske
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gul |
| Til brug med (applikation) | pH-kalibrering |
| Til brug med (udstyr) | pH Meter and Electrode |
| pH | 7 |
| Fysisk form | Tablet |
| Mængde | 100 Tablets |
| Løsningstype | Buffer |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion