Få mere at vide
Eutech™ pH buffer tabletter
Beskrivelse
Eutech™ pH-buffertabletter giver en hurtig og bekvem måde at forberede pH-buffere fra tabletter til pH-kalibreringer på. Hver æske indeholder 100 pH buffer tabletter.
Funktioner:
- 10 strimler x 10 tabletter pr. æske
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød |
| Til brug med (applikation) | pH-kalibrering |
| Til brug med (udstyr) | pH Meter and Electrode |
| pH | 4 |
| Fysisk form | Tablet |
| Mængde | 100 Tablets |
| Løsningstype | Buffer |