Få mere at vide
Eutech pH-bufferposer
pH:
4,01
4,01, 7,00, 10,01
7
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 20
Beskrivelse
pH Buffer Sachets er NIST-sporbare poser til hurtige, nøjagtige og bekvemme kalibreringer. Indsæt blot elektroden i posepakken, kalibrer, skyl og kassér pose– ingen separat beholder nødvendig.
Funktioner:
- pH-bufferposer -20 ml
- NIST Sporbar
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | pH-bufferpose |
| Til brug med (udstyr) | pH Meter and Electrode |
| pH | 4,01 |
| Mængde | 20 x 20 mL |
| Løsningstype | Buffer |
| Certificeringer/compliance | NIST Sporbar |