Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ pH 450 meter sæt
Artikelnummer. 15337053
Kalibreringspunkter:
2 til 4, 2 til 5
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15337053
Brand: Thermo Scientific™ 01X651630
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eutech™ tilbyder en bred vifte af pH-målere og elektroder, der måler pH-værdier i forskellige undervisnings-, laboratorie- og industrielle applikationer.
Eutech™ tilbyder en bred vifte af pH-målere og elektroder. pH 450 Meter Kit er en robust vandtæt måler ideel til ethvert miljø og tilbyder måling af pH / mV / temperatur.
Funktioner
  • Holdbart vandtæt og støvtæt design med IP67-klassificering
  • Stort baggrundsbelyst display– Udsigtsmåling med temperatur og % hældning
  • Grip-Clip™ –Fastgør hurtigt og nemt pH-elektroden til dit bæger eller beholder
  • Kalibrer op til 5 punkter automatisk med USA eller NIST buffergrupper (op til 6 punkter med DIN). Newmanual option tillader kalibrering med op til 5 brugerdefinerede bufferstandarder
  • Automatisk buffergenkendelse– Identificerer automatisk den korrekte pH-buffer til hurtig kalibrering
  • Kalibrering på grund af alarm– Indstil en synlig påmindelse, når det er tid til at genkalibrere måleren
  • Klar indikator, manuel eller automatisk måling hold funktion og valgfri automatisk sluk funktion
  • Valgbar° C/° F– Vælg enheder, der passer bedst til din applikation
  • Intuitive, brugervenlige ikoner– Elektrodestatus viser pH-hældning
  • Gem op til 500 datasæt– Let USB eller RS232-udgang med valgfri datakabler
  • Indbygget realtidsur stempler lagrede data og kalibreringsdata med tid og dato– lever op til standarder for GLP (God laboratoriepraksis)
  • Forlænget batterilevetid fra to AA-batterier, eller brug valgfri universal strømadapter
  • Indbygget stativ med mulighed for vægmontering– Giver mulighed for nem bordmåling eller opbevaring
  • Kompatibel med pH-, ORP- eller ISE-elektroder med BNC-stik
Specifikationer
Produktspecifikation: Beskrivelse
pH
  • Område: -2,00 til 16,00 pH
  • Opløsning: 0,01 pH
  • Nøjagtighed:± 0,01 pH
  • Kalibrering: Op til 5 punkter (USA & NIST & CUSTOm), op til 6 point (DIN)
mV
  • Rækkevidde:± 2000mV
  • Opløsning: 0,1mV± 999,9mV; 1mV ud over
  • Nøjagtighed:± 0,2mV +2 LSD eller +0,5 % af aflæsning; alt efter hvad der er størst
  • Kalibrering:± 200mV
ION
  • Område: 0,0 til 2000 ppm
  • Opløsning: 0,01 / 0,1 / 1 ppm
  • Nøjagtighed:± 0,5 % fuld skala (monovalent); ±1 % fuld skala (divalent)
  • Kalibrering: Fra 2-4 eller 2-5 punkter: 0,10, 1,00, 10,0, 100,0& 1000 / 0,20, 2,00, 20,0, 200,0& 2000 / 0,50, 5,00, 50,0& 500,0
Temperatur
  • Område: -10,0 til 110,0° C (14,0 til 230,0° F)
  • Opløsning: 0,1° C/° F
  • Nøjagtighed:± 0,5° C; ±0,9° F
  • Kalibrering: Offset i trin på 0,1,± 10° C eller± 18° F
Andre
  • Display: Custom LCD med baggrundsbelysning
  • hukommelse: Gemmer op til 500 datasæt
  • Produktion: USB eller RS232
  • Realtidsur: Tids- og datostempel på kalibrering og lagrede data
  • Temperaturkompensation: Automatisk eller manuel fra -10 til 110° C
  • Strøm: To AA-batterier (medfølger),> 500 timer (uden baggrundsbelysning); AC adapter (valgfri)
  • Dimensioner (L x B x H): meter: 7 7/8 x 3 1/8 x 2 1/4 in. (20 x 8,3 x 5,7 cm), æske: 9 1/8 x 9 1/8 x 2 3/4 in. (23 x 23 x 7 cm)
  • Vægt: meter: 1 lb (0,5 kg), æske: 1,4 lb (0,7 kg)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Måling af pH / mV / Temperatur
Nøjagtighed (temperatur) 0,5 °C/0,9 °F
Nøjagtighed (mV) ±0,2 eller ±0,05 %, alt efter hvad der er størst
Nøjagtighed (pH) ±0,01
Udgange USB, RS-232
Opløsning (pH) 0.01
Kalibreringspunkter 2 til 4, 2 til 5
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +110 °C
Display Type LCD
Mulighed for baggrundslys Ja
Datapunkter 500