Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ pH 450 meter
Artikelnummer. 15327053
Skift visning
Type:
pH-måler
pH-måler og elektrode
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type unitSize
15327053 pH-måler og elektrode Hver
15317053 pH-måler Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15327053 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X651629
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eutech™ tilbyder en bred vifte af pH-målere og elektroder, der måler pH-værdier i forskellige undervisnings-, laboratorie- og industrielle applikationer.
Eutech™ tilbyder en bred vifte af pH-målere og elektroder. pH 450 Meter Kit er en robust vandtæt måler ideel til ethvert miljø og tilbyder måling af pH / mV / ion / temperatur.
Funktioner
  • Holdbart vandtæt og støvtæt design med IP67-klassificering
  • Stort baggrundsbelyst display– Se måling med temperatur og % hældning
  • Grip-Clip™ –Fastgør hurtigt og nemt pH-elektroden til dit bæger eller beholder
  • Kalibrer op til 5 punkter automatisk med USA eller NIST buffergrupper (op til 6 punkter med DIN). Ny manuel mulighed tillader kalibrering med op til 5 brugerdefinerede bufferstandarder
  • Automatisk buffergenkendelse– Identificerer automatisk den korrekte pH-buffer til hurtig kalibrering
  • Kalibrering på grund af alarm– Indstil en synlig påmindelse, når det er tid til at genkalibrere måleren
  • Klar-indikator, manuel eller automatisk måleholdfunktion og valgfri automatisk slukfunktion
  • Valgbarº C/º F– Vælg enheder, der passer bedst til din applikation
  • Intuitive, brugervenlige ikoner– Elektrodestatus viser pH-hældning
  • Gem op til 500 datasæt– Let USB eller RS232-udgang med valgfri datakabler
  • Indbygget realtidsur stempler lagrede data og kalibreringsdata med tid og dato– Opfylder standarder for GLP (God laboratoriepraksis)
  • Forlænget batterilevetid fra to AA-batterier, eller brug valgfri universal strømadapter
  • Indbygget stativ med mulighed for vægmontering– Giver mulighed for nem bordopmåling eller opbevaring
  • Kompatibel med pH-, ORP- eller ISE-elektroder med BNC-stik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt pH 450 meter& Elektrode: Måler med dobbeltforbindelse pH-elektrode ECFC7252201B og ATC-sonde PHWPTEM01W, Grip-Clip™ , to AA-batterier
Inkluderer Realtidsur: Tids- og datostempel på kalibrering og lagrede data
Nøjagtighed (temperatur) ±0,5 °C/± 0,9 °F
Nøjagtighed (mV) ±0,2+ 2 LSD eller+ 0,5 % af læsningen, alt efter hvad der er størst
Nøjagtighed (pH) ±0,01
Udgange USB, RS-232
Måletilstande 500
Kalibrering mV:± 200 mV, ion: Fra 2 til 4 eller 2 til 5 punkter: 0,10, 1,00, 10,0, 100,0 & 1000 / 0,20, 2,00, 20,0
Område (pH) -2 til 16
Opløsning (pH) 0.01
Rækkevidde (mV) ±2000
Opløsning (mV) 0,1 mV± 999,9 mV; 1 mV ud over
Kalibreringspunkter Op til 5 (USA & NIST & CUSTOM), op til 6 (DIN)
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +110 °C
Temperaturområde (engelsk) 14,0 °F til 230,0 °F
Opløsning (temperatur) 0,1 °C/° F
Kalibrering af temperatursonde Offset i trin på 0,1,± 10° C eller± 18° F
Display Type LCD, brugerdefineret med baggrundsbelysning
Hukommelse Gemmer op til 500 datasæt
Datapunkter 500
IP-vurdering IP67
AC-adapter Ekstraudstyr
Dimensioner (L x B x H) Måler: 7 7/8 x 3 1/8 x 2 1/4 tommer (20 x 8,3 x 5,7 cm), æske: 9 1/8 x 9 1/8 x 2 3/4 tommer (23 x 23 x 7 cm)
Vægt (metrisk) Måler: 0,5 kg, æske: 0,7 kg
Vægt (engelsk) Måler: 1 lb., i æske: 1,4 lb.
Rækkevidde (ion) 0,0 til 2000 ppm
Opløsning (ion) 0.01 / 0.1 / 1 ppm
Temperaturkompensation Automatisk/manuel (-10 °C til 110 °C)
Batteritype 2 x AA batterier (medfølger)
Type pH-måler og elektrode
Batterilevetid >500 timer. (uden baggrundsbelysning)
Nøjagtighed (ion) ±0,5 % fuld skala (monovalent); ±1 % fuld skala (divalent)