Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ pH 2700 pH Meter
Inkluderer:
Integreret elektrodeholder
pH-elektrode, ATC-sonde
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Overstørrelse skærm med store skrifttyper, men alligevel kompakt– de Eutech pH 2700 pH Meter tilbyder en letlæselig skærm, der siger mere. Se pH- eller ORP-aflæsninger med temperatur, elektrodestatus, kalibreringspunkter, dato og klokkeslæt på én gang!
Funktioner
- Op til 6-punkts kalibrering med automatisk buffergenkendelse
- Hurtig, nem elektrodediagnose med flere pH-hældninger og offset-display
- Ikke-flygtig hukommelse kan indeholde op til 500 datapunkter– tid og dato stemplet for GLP overholdelse
- Kalibrer med op til 5 brugerdefinerede pH-buffere– brug eventuelle pH-værdier, der er≥ 1,0 pH-enhed fra hinanden
- Cal-forestående alarm– ikke flere forældede kalibreringer!
- Auto-logging funktion til bekvem kontinuerlig overvågning
- Adgangskodebeskyttelse til opsætning og kalibrering
- Buffersæt: USA , NIST , DIN, Bruger 1, Bruger 2, Brugerdefineret
Applikationer
- Pædagogisk: Nyttig til de fleste laboratorie-, økologiske undersøgelser og andre applikationer
- Laboratorie: Miljøundersøgelser, kemiske laboratorier, titreringer og kvalitetssikringstest, hvor GLP datahåndtering er påkrævet. Anvendes i alle former for fødevareforarbejdning.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Eutech pH 2700 meter med integreret elektrodeholder& 100/240 V AC Adapter, RS232 kabel |
| Inkluderer | Integreret elektrodeholder |
| Nøjagtighed (temperatur) | ±0,3 °C/± 0,5 °F |
| Nøjagtighed (mV) | ±0,2 |
| Nøjagtighed (pH) | ±0,002 |
| Udgange | RS-232 |
| Område (pH) | -2 til 20 |
| Opløsning (pH) | 0.001, 0.01, 0.1 |
| Rækkevidde (mV) | ±2000,0 |
| Range (ORP) | ±2000,0 mV |
| Vis mere |