Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ pH 150 meter sæt
Artikelnummer. 15377043
Skift visning
Type:
pH-meter
pH-måler og elektrode
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
15377043 pH-meter Hver
15387043 pH-måler og elektrode Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15377043 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X651607
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3355.00 DKK
    3193.29 DKK / Pakke med 1
    Spare 161.71 DKK
    4% Slukket
På lager
Eutech™ tilbyder et bredt udvalg af pH-målere og elektroder, der måler pH-værdier i forskellige uddannelsesmæssige, laboratorie- og industrielle anvendelser.
Eutech™ tilbyder et bredt udvalg af pH-målere og elektroder. pH 150 Meter Kit er et IP67-klassificeret vandtæt pH-måler, der tilbyder måling af pH / mV / temperatur.
Funktioner
  • Stor, tre linjers LCD– Se pH- eller mV-måling med temperatur og % hældning
  • Indbygget hukommelsesfunktion– Gemmer op til 150 målinger sammen med temperatur
  • Automatisk buffergenkendelse– Identificerer automatisk USA , NIST eller DIN buffersæt til hurtig kalibrering
  • Strøm med AA-batterier eller brug valgfrit AC adapter til bordmål
  • Kalibrering på grund af alarm– Indstil en synlig påmindelse, når det er tid til at genkalibrere måleren
  • Valgbarº F/º C– Vælg enheder, der passer bedst til din applikation
  • Har mV offset– Kalibrer til en Redox/ORP-standard eller brug til pH-elektrodediagnostik
  • Klar-indikator, manuel eller automatisk måleholdfunktion og valgfri automatisk slukfunktion
  • % hældning og temperatur vises ved hver måling
  • Indbygget stativ– Ideel til nem bordplade eller langtidsbrug
  • Mulighed for vægmontering– Ideel til at spare på bænkpladsen
  • Indeholder innovative Grip-Clip™ – Fastgør hurtigt og nemt elektroden til dit bæger eller beholder
  • Kompatibel med pH-elektroder med BNC-stik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Kun pH 150 meter: måler, Grip-Clip™ , to AA-batterier
Nøjagtighed (temperatur) ±0,5 °C;/± 0,9 °F
Nøjagtighed (mV) ±0,2 eller ±0,05 %, alt efter hvad der er størst
Nøjagtighed (pH) ±0,01
Kalibrering mV:± 200 mV, Temp: Offset i trin på 0,1,± 10 °C eller± 18 °F
Område (pH) -2 til 16
Opløsning (pH) 0.01
Opløsning (mV) 0,1 mV± 999,9 mV; 1 mV ud over
Kalibreringspunkter Op til 5 (USA & NIST ), Op til 6 (DIN)
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +110 °C
Temperaturområde (engelsk) 14,0 °F til 230,0 °F
Opløsning (temperatur) 0,1 °C/° F
Display Type LCD, 3-linjers brugerdefineret
Hukommelse Gemmer op til 150 datasæt
Datapunkter 150
Dimensioner (L x B x H) 7 7/8'' x 3 1/8'' x 2 1/4'' (20 x 8,3 x 5,7 cm)
Vægt (metrisk) 0.5 kg
Vægt (engelsk) 1 lb.
Strømforsyning To AA-batterier (medfølger),> 700 timers kontinuerlig brug; AC adapter (valgfri)
Rækkevidde (relativ mV) ±2000
Temperaturkompensation Automatisk/manuel (-10 °C til 110 °C)
Type pH-meter