Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ PD450 Meter Kit ECPDWP45004K
Artikelnummer. 15337073
Skift visning
Måletilstande:
pH, mV, Opløst ilt, Temperatur
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Måletilstande Pakningsstørrelse
15337073 pH, mV, Opløst ilt, Temperatur Hver
1 options
Artikelnummer. 15337073 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X651642
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13960.00 DKK
    13280.51 DKK / Pakke med 1
    Spare 679.49 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indsamling af multi-parameter data er en leg at bruge Eutech™ PD450 Meter Kit ECPDWP45004K.
De Eutech™ PD450 Meter er en multi-parameter meter, der måler pH, mV, opløst ilt og temperatur. Overkommelig optisk RDO teknologi reducerer vedligeholdelsestid og omkostninger. Den vedligeholdelsesfrie optiske sonde uden elektrolyt eliminerer besværet med at udskifte sarte membraner og saltophobning fra genopfyldningsopløsninger. Du kan også nemt skifte mellem pH, mV, % mætning og mg/L (ppm) opløst ilt– med et tryk på en knap.
Funktioner:
  • pH / mV / Opløst ilt / Temperatur
  • Holdbart vandtæt og støvtæt design med IP67-klassificering
  • Stort, baggrundsbelyst grafisk display giver måling med temperatur
  • Kalibrer op til 5 punkter automatisk med USA eller NIST buffergrupper (op til 6 punkter med DIN). Ny manuel mulighed tillader kalibrering med op til 5 brugerdefinerede bufferstandarder
  • Automatisk buffergenkendelse– Identificerer automatisk den korrekte pH-buffer til hurtig kalibrering
  • Kalibrering på grund af alarm– Indstil en synlig påmindelse, når det er tid til at genkalibrere måleren
  • Valgbarº C ellerº F– Vælg enheder, der passer bedst til din applikation
  • Klar-indikator, manuel eller automatisk måleholdfunktion og valgfri automatisk slukfunktion
  • Gem op til 500 datasæt– Let USB eller RS232-udgang med valgfri datakabler
  • Indbygget realtidsur stempler lagrede data og kalibreringsdata med tid og dato– Opfylder standarder for GLP (God laboratoriepraksis)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
AC-adapter Ekstraudstyr
Udgange USB eller RS232
Nøjagtighed (DO) ±2 %;± 0,1 ppm eller mg/L op til 8; ±0,2 ppm eller mg/L over 8
Nøjagtighed (mV) ±0,2 mV+ 2 LSD eller+ 0,5 % af aflæsningen; alt efter hvad der er størst
Nøjagtighed (pH) ±0,01
Batterilevetid 100+ timer. (uden baggrundsbelysning)
Batteritype 2 AA (inkluderet)
Kalibrering mV:± 200 mV, DO: Nul og mætning, Temp: Offset i trin på 0,1,± 10° C eller &
Kalibreringspunkter (pH) Op til 6 point: USA , NIST , DIN eller custom
Kompensation Tryk- og saltholdighedskompensation: manual
Oversigt PD 450 meter sæt: Måler, pH-elektrode, RDO elektrode med sensorhætte, to AA-batterier, hård bæretaske, USB kabel, RDO rustfri stål vægt/skærm, RDO kalibreringskammer, kalibreringsløsninger
Display Type Baggrundsbelyst brugerdefineret LCD
IP-vurdering IP67
Måletilstande pH, mV, Opløst ilt, Temperatur
Rækkevidde (mV) ±2000 mV
Område (pH) -2 til 16
Rækkevidde (saltholdighed) 0 til 80 ppt
Opløsning (pH) 0.01
Temperaturområde (metrisk) -10,0 °C til +110,0 °C
Inkluderer Tids- og datostempel på kalibrering og gemte data
Hukommelse Gemmer op til 500 datasæt
Rækkevidde (polarografisk DO) 0 til 200 %; 0 til 20 ppm/mg/L
Opløsning (mV) 0,1 mV± 999,9 mV; 1 mV ud over
Opløsning (polarografisk DO) 0.10 %; 0.1 ppm/mg/L
Temperatur nøjagtighed ±0,5 °C,± 0,9 °F
Temperaturkompensation Automatisk eller manuel fra -10 til 110° C
Temperaturområde (engelsk) 14,0 °F til 230,0 °F
Temperaturopløsning 0,1º C/º F
Dimensioner (L x B x H) Måler: 7 7/8in x 3 1/8in x 2 1/4in (20 x 8,3 x 5,7 cm), æske: 9 1/8in x 9 1/8in x 2 3/4in (23 x 23 x 7 cm)
Vægt (engelsk) Måler: 1 lb, i æske: 1,4 lb
Vægt (metrisk) Måler: 0,5 kg, æske: 0,7 kg