Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ PD 650 meter
Artikelnummer. 10233473
Skift visning
Område (pH):
-2 til 20
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Område (pH) unitSize
10233473 -2 til 20 Hver
1 options
Artikelnummer. 10233473 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X430702
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indsamling af multi-parameter data er en leg at bruge Eutech™ PD 650 meter.
Eutech™ PD 650 Meter er et multi-paramater måler, der måler pH / ORP / Ion / Opløst Oxygen / Temperatur. Indsamling af multi-parameter data i marken er en leg med Eutechs CyberScan 650 multi-parameter serie. CyberScan PD650 leverer hurtige, laboratoriepræcise målinger af pH og opløst ilt samtidigt. Automatisk logningsfunktion registrerer op til 500 datasæt med dato/tid i GLP-kompatibelt format. En omfattende skærm viser pH, opløst ilt og temperaturaflæsninger samtidigt ud over elektrodestatusrapporter og kalibreringsoplysninger.
Funktioner:
  • ±1 % fuldskala nøjagtighed ved 3-decimal opløsning på tværs af et bredt
    måleområde Ion-målingsfunktioner med 3-cifret opløsning
  • Valgbar flerpunktskalibrering for mere nøjagtige ledningsevnemålinger eller enkeltpunktskalibrering for hurtig, bekvem kalibrering uden fejl
  • Måler 90,00mg/L i DO-koncentration og 600% i DO-mætning
  • Hurtig og nem DO-kalibrering med 100 % kalibreringsmulighed mod atmosfærisk luft eller 0 % kalibrering mod en nulløsning
  • Salinitet, temperatur og trykkompensation— nøjagtige aflæsninger under forskellige forhold
  • Ingen opvarmningstid påkrævet med galvanisk målesystem
  • One-Glance-Tells-All Screen Display med baggrundsbelysning Elektrode statusrapport, kalibreringsdata og samtidig visning af op til 4 parametre
  • Letforståelige promptmeddelelser for nem opsætning, kalibrering og fejlfinding
  • Optagne aflæsninger individuelt stemplet med tid og dato ind GLP kompatibelt format
  • Automatisk logningsmåler gemmer aflæsninger automatisk inden for få sekunder for at forhindre tab af data
  • Trådløs informationsteknologi: Ingen ledninger, ingen kabler —Overfør data fra måler til computer med et tryk på en knap
  • Ikke-flygtig hukommelse beskytter information og målerindstillinger, selv når batterierne løber tør
  • Fire niveauer af adgangskodebeskyttelse forhindrer manipulation eller utilsigtet sletning af data
  • pH-bufferindstillinger: USA , NIST , DIN, PWB, Custom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Udgange IrDA trådløs kommunikation
Nøjagtighed (barometer) 0,1 mmHg eller 0,1 kPa
Nøjagtighed (DO) ±0,2 mg/L /± 0,2 %
Nøjagtighed (ISE) ±0,5 % FS (mono); 1 % FS (div)
Nøjagtighed (mV) ±0,2 mV
Nøjagtighed (pH) ±0,002
Nøjagtighed (saltholdighed) 0.1 ppt
Alarmudgang Kalibrering på grund af alarm, HI-LO grænse (uden for rækkevidde) Alarm
Barometrisk trykkorrektion Automatisk korrektion med indbygget sensor
Batteritype 4 X 1,5 V AA Alkaline
Kalibreringspunkter (ISE) Op til 8
Kalibreringspunkter (pH) 1 (Offset) til 6 point
Oversigt Vandtæt CyberScan PD 650. pH/ mV/ Ion/ Opløst Oxygen, håndholdt måler med pH-elektrode ECFC252203B, Opløst Oxygen-sonde (DOHANDYNEW), DAS-software, strømadapter og bæresæt (alle sonder leveres med 3 m langt kabel).
Display Type Baggrundsbelyst prikmatrix med flere data, 7,2 cm (H) X 5,4 cm (B)
IP-vurdering IP67
Måletilstande pH, ORP, Ion, Opløst ilt, Temperatur
Rækkevidde (mV) ±2000,0 mV
Område (pH) -2 til 20
Opløsning (ISE) 2 eller 3 cifre
Opløsning (pH) 0.1/0.01/0.001
Temperaturområde (metrisk) -10,0 °C til +110,0 °C (meter)
Inkluderer Auto-kalibrering; Datalogningsmuligheder med tid/dato indekseret, GLP overholdelse; Samtidig visning og måling af 4 parametre; Cal-due alarm; pH hældning/offset Display& Selvdiagnosticering
Hukommelse 500 datasæt med dato/tidsstempling& Sikkerhedsadgangskodebeskyttelse
Procent mætningsområde (RDO) 0 til 90,00 mg/L eller ppm / 0 til 600 %
Strømforsyning 9 V DC adapter, 500 mA
Trykopløsning 450 til 825 mmHg / 59,9 til 109,9 kP
Rækkevidde DO: 0 til 90,00 mg/L eller ppm / 0 til 600 %
Rækkevidde (ISE) 0,001 til 19900 ionkoncentration
Opløsning DO: 0,01 mg/L eller ppm/0,1 %
Opløsning (mV) 0.1 mV
Opløsning (saltholdighed) 0,0 til 50,0 ppt
Salinitetsfaktor Salinitetskorrektion - Automatisk; Opløsning& Nøjagtighed - 0,0 til 50,0 ppt& 0,1 ppt
Temperatur nøjagtighed ±0,5 °C,± 0,9 °F
Temperaturkompensation Automatisk / Manuel (0 til 100° C)
Temperaturområde (engelsk) 14,0 °F til 230,0 °F (meter)
Temperaturopløsning 0,1° C/° F