Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ PD 450 meter
Artikelnummer. 15327073
Skift visning
Produkttype:
Multiparametermåler
Måler med elektroder
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype unitSize
15327073 Måler med elektroder Hver
15307073 Multiparametermåler Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15327073 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X651646
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12315.00 DKK
    11713.71 DKK / Pakke med 1
    Spare 601.29 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indsamling af multi-parameter data er en leg at bruge Eutech™ PD 450 meter.
De Eutech™ PD450 Meter er en multi-parameter meter, der måler pH, mV, opløst ilt og temperatur. Overkommelig optisk RDO teknologi reducerer vedligeholdelsestid og omkostninger. Den vedligeholdelsesfrie optiske sonde uden elektrolyt eliminerer besværet med at udskifte sarte membraner og saltophobning fra genopfyldningsopløsninger. Du kan også nemt skifte mellem pH, mV, % mætning og mg/L (ppm) opløst ilt– med et tryk på en knap.
Funktioner:
  • pH / mV / Opløst ilt / Temperatur
  • Holdbart vandtæt og støvtæt design med IP67-klassificering
  • Stort, baggrundsbelyst grafisk display giver måling med temperatur
  • Kalibrer op til 5 punkter automatisk med USA eller NIST buffergrupper (op til 6 punkter med DIN). Ny manuel mulighed tillader kalibrering med op til 5 brugerdefinerede bufferstandarder
  • Automatisk buffergenkendelse– Identificerer automatisk den korrekte pH-buffer til hurtig kalibrering
  • Kalibrering på grund af alarm– Indstil en synlig påmindelse, når det er tid til at genkalibrere måleren
  • Valgbarº C ellerº F– Vælg enheder, der passer bedst til din applikation
  • Klar-indikator, manuel eller automatisk måleholdfunktion og valgfri automatisk slukfunktion
  • Gem op til 500 datasæt– Let USB eller RS232-udgang med valgfri datakabler
  • Indbygget realtidsur stempler lagrede data og kalibreringsdata med tid og dato– Opfylder standarder for GLP (God laboratoriepraksis)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
AC-adapter Ekstraudstyr
Udgange USB eller RS232
Nøjagtighed (DO) ±2 %;± 0,1 ppm eller mg/L op til 8; ±0,2 ppm eller mg/L over 8
Nøjagtighed (mV) ±0,2 mV+ 2 LSD eller+ 0,5 % af aflæsningen; alt efter hvad der er størst
Nøjagtighed (pH) ±0,01
Batterilevetid 100+ timer. (uden baggrundsbelysning)
Batteritype 2 AA (inkluderet)
Kalibrering mV:± 200 mV, DO: Nul og mætning, Temp: Offset i trin på 0,1,± 10° C eller &
Kalibreringspunkter (pH) Op til 6 point: USA , NIST , DIN eller custom
Kompensation Tryk- og saltholdighedskompensation: manual
Oversigt PD 450 meter& Elektroder: Måler, pH/ATC elektrode, RDO elektrode med sensorhætte, to AA-batterier
Display Type Baggrundsbelyst brugerdefineret LCD
IP-vurdering IP67
Måletilstande pH, mV, Opløst ilt, Temperatur
Rækkevidde (mV) ±2000 mV
Område (pH) -2 til 16
Opløsning (pH) 0.01
Temperaturområde (metrisk) -10,0 °C til +110,0 °C
Inkluderer Tids- og datostempel på kalibrering og gemte data
Hukommelse Gemmer op til 500 datasæt
Produkttype Måler med elektroder
Rækkevidde (polarografisk DO) 0 til 200 %; 0 til 20 ppm/mg/L
Opløsning (mV) 0,1 mV± 999,9 mV; 1 mV ud over
Opløsning (polarografisk DO) 0.10 %; 0.1 ppm/mg/L
Temperatur nøjagtighed ±0,5 °C,± 0,9 °F
Temperaturkompensation Automatisk eller manuel fra -10 til 110° C
Temperaturområde (engelsk) 14,0 °F til 230,0 °F
Temperaturopløsning 0,1º C/º F
Dimensioner (L x B x H) Måler: 7 7/8in x 3 1/8in x 2 1/4in (20 x 8,3 x 5,7 cm), æske: 9 1/8in x 9 1/8in x 2 3/4in (23 x 23 x 7 cm)
Vægt (engelsk) Måler: 1 lb, i æske: 1,4 lb
Vægt (metrisk) Måler: 0,5 kg, æske: 0,7 kg