Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ PD 450 meter
Artikelnummer. 15307073
Skift visning
Produkttype:
Multiparametermåler
Måler med elektroder
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Produkttype unitSize
15307073 Multiparametermåler Hver
15327073 Måler med elektroder Hver
2 options
Artikelnummer. 15307073
Brand: Thermo Scientific™ ECPDWP45000
Indsamling af multi-parameter data er en leg at bruge Eutech™ PD 450 meter.
De Eutech™ PD450 Meter er en multi-parameter meter, der måler pH, mV, opløst ilt og temperatur. Overkommelig optisk RDO teknologi reducerer vedligeholdelsestid og omkostninger. Den vedligeholdelsesfrie optiske sonde uden elektrolyt eliminerer besværet med at udskifte sarte membraner og saltophobning fra genopfyldningsopløsninger. Du kan også nemt skifte mellem pH, mV, % mætning og mg/L (ppm) opløst ilt– med et tryk på en knap.
Features:
  • pH / mV / Dissolved Oxygen / Temperature
  • Durable waterproof and dustproof design with IP67 rating
  • Large, backlit graphic display provides measurement with temperature
  • Calibrate up to 5 points automatically with USA or NIST buffer groups (up to 6 points with DIN). New manual option allows calibration with up to 5 custom buffer standards
  • Auto buffer recognition – Automatically identifies the correct pH buffer for rapid calibration
  • Calibration due alarm – Set a visible reminder when it is time to recalibrate the meter
  • Selectable ºC or ºF – Choose units to best fit your application
  • Ready indicator, manual or automatic measurement hold feature and optional automatic shutoff function
  • Store up to 500 data sets – Easy USB or RS232 output with optional data cables
  • Built-in real-time clock stamps stored data and calibration data with time and date – Meets standards for GLP (Good Laboratory Practices)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
AC-adapter Optional
Udgange USB or RS232
Nøjagtighed (DO) ±2 %; ±0.1 ppm or mg/L up to 8; ±0.2 ppm or mg/L above 8
Nøjagtighed (mV) ±0.2 mV +2 LSD or +0.5 % of reading; whichever is greater
Nøjagtighed (pH) ±0.01
Batterilevetid 100+ hr. (without backlight)
Batteritype 2 AA (included)
Kalibrering mV: ±200 mV, DO: Zero and saturation, Temp: Offset in 0.1 increments, ±10 °C or &
Kalibreringspunkter (pH) Up to 6 points: USA, NIST, DIN or custom
Kompensation Pressure & Salinity Compensation: manual
Oversigt PD 450 Meter Only: Meter, two AA batteries
Display Type Backlit Custom LCD
IP-vurdering IP67
Måletilstande pH, mV, Dissolved Oxygen, Temperature
Rækkevidde (mV) ±2000 mV
Område (pH) -2 to 16
Opløsning (pH) 0.01
Temperaturområde (metrisk) -10.0°C to +110.0°C
Inkluderer Time and date stamp on calibration and stored data
Hukommelse Stores up to 500 data sets
Produkttype Multiparametermåler
Rækkevidde (polarografisk DO) 0 to 200 %; 0 to 20 ppm/mg/L
Opløsning (mV) 0.1 mV ±999.9 mV; 1 mV beyond
Opløsning (polarografisk DO) 0.10 %; 0.1 ppm/mg/L
Temperatur nøjagtighed ±0.5°C, ±0.9°F
Temperaturkompensation Automatic or manual from -10 to 110 °C
Temperaturområde (engelsk) 14.0°F to 230.0°F
Temperaturopløsning 0.1 ºC/ºF
Dimensioner (L x B x H) Meter: 7 7/8in x 3 1/8in x 2 1/4in (20 x 8.3 x 5.7 cm), Boxed: 9 1/8in x 9 1/8in x 2 3/4in (23 x 23 x 7 cm)
Vægt (engelsk) Meter: 1 lb , Boxed: 1.4 lb
Vægt (metrisk) Meter: 0.5 kg, Boxed: 0.7 kg