Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ PCTestr 35 Multi-Parameter Pocket Tester
Artikelnummer. 10327913
Skift visning
Produkttype:
Multi-parameter lommetester
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
10327913 Multi-parameter lommetester Hver
1 options
Artikelnummer. 10327913 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X441504
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2095.00 DKK
    1992.08 DKK / Pakke med 1
    Spare 102.92 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Mål flere parametre på en omkostningseffektiv og bekvem måde ved kun at bruge én Eutech™ multi-parameter måler.
Der er ikke behov for at skifte sensor hver gang du skifter parametre. Eutech™ PCTestr 35 Multi-Parameter Pocket Tester måler tre parametre (måler pH, ledningsevne og temperatur). For generelle anvendelser: Ideel til hurtige og præcise pH-målinger i pools og spaer, akvarier og hydroponiske operationer eller hvor der kræves hyppige pH-målinger. PCSTestr 35 opfylder kravene til mange standard miljø- og ASTM testmetoder. Til industrielle anvendelser: Anvendelse til køletårne, vandtest af fødevareforarbejdning og proces-/spildevandstest i metalbehandling, fotoudvikling, trykning og kemisk industri. Til uddannelsesmæssige anvendelser: Nyttig i skoler, mange laboratorieanvendelser og økologistudier.
Produktegenskaber
  • Op til 5-punkts pH-kalibrering og 3-punkts konduktivitetskalibrering.
  • Justerbar temperaturkoefficient (0,0 til 10,0 % /° C)
  • Temperatursensor anbragt i unikt kuppelformet kabinet for hurtigere ATC-respons og hurtigere målinger.
  • ATC/mTC mulighed
  • Scroll-menu med fire knapper kontrol for stressfri navigation
  • 'Et-tryks parameterskift': Skift af parametre er blot et tryk på knappen.
  • Certificeret IP67 vandtæt– Letvægtstester flyder endda for nem genfinding.
Specifikationer
  • pH-område : 0,00 til 14,00 pH
  • Opløsning: 0,1 pH
  • Nøjagtighed:± 0,01 pH
  • pH-kalibreringspunkter: Op til 5 (Automatisk)
  • pH-bufferindstillinger: USA , NIST
  • Ledningsevneområde : .. til 1999μ S/cm, 2,00 til 20,00 mS/cm
  • Opløsning: 1μ S/cm
  • Nøjagtighed:± 1 % fuld skala
  • Konduktivitetskalibreringspunkter: 2 Auto, 2 manuelle
  • Normaliseringstemperatur: 25,0° C
  • Temperaturkoefficient: 0,0 til 10,0 %/° C
  • Auto-rangering: Ja
  • Temperaturområde : 0,0 til 50,0° C / 32,0 til 122° F
  • Opløsning: 0,1° C/° F
  • Nøjagtighed:± 0,5 °C/± 0,9 °F
  • Temperaturkompensation: ATC /mTC
  • Ikke-flygtig hukommelse : Ja
  • Auto-sluk : 8,5 minutter efter sidste tastetryk (kan deaktiveres)
  • LCD-skærm : LCD-skærm med to skærme (2,1 x 2,7 cm)
  • Strøm : 4 x 1,5 V 'A76' mikro alkaliske batterier
  • Batterilevetid :> 150 timer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Multi-parameter lommetester