Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ PCTestr 35 Multi-Parameter Pocket Tester
Beskrivelse
Det er ikke nødvendigt at skifte sensor, hver gang du skifter parametre– De Eutech™ PCTestr 35 Multi-Parameter Pocket Tester måler tre parametre (måler pH, ledningsevne og temperatur). Til generelle applikationer: Ideel til hurtige og nøjagtige pH-tjek i pools og spas, akvarier og hydroponiske operationer, eller hvor som helst hyppig pH-test er påkrævet. PCSTestr 35 opfylder krav til mange standard miljø- og ASTM testmetoder. Til industrielle anvendelser: Anvendes til køletårne, fødevareforarbejdning af vandtest og proces/spildevandstest i metalfinish, fotofremkaldelse, trykning og kemisk industri. Til uddannelsesmæssige applikationer: Nyttigt i skoler, mange laboratorieapplikationer og økologistudier.
Produktegenskaber
- Måling af fuldt pH-område ved op til 2 decimaler.
- Lav, medium og høj ledningsevneområder – testeren måler rent vand!
- Op til 5-punkts pH-kalibrering og 3-punkts konduktivitetskalibrering.
- Justerbar temperaturkoefficient (0,0 til 0,0 %)
- Temperatursensor anbragt i unikt kuppelformet kabinet for hurtigere ATC-respons og hurtigere målinger.
- ATC/MTC mulighed
- Scroll-menu med fire knapper kontrol for stressfri navigation
- Længst holdbare tester på markedet! Der kræves ikke værktøj til at udskifte sensoren.
- Et-tryks parameterskift: Skift af parametre er blot et tryk på knappen.
- Certificeret IP67 vandtæt – letvægtstester flyder endda for nem genfinding.
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed (ledningsevne) | ±1% fuld skala |
| Nøjagtighed (pH) | ±0,01 |
| Nøjagtighed (saltholdighed) | 1% fuld skala |
| Nøjagtighed (TDS) | 1% fuld skala |
| Batterilevetid | 150+ timer |
| Batteritype | 4 X 1,5 V A76 Micro Alkaline |
| Kalibreringspunkter | TDS: Op til 3 point (manuelt), saltindhold: op til 3 (manuelt) |
| Kalibreringspunkter (ledningsevne) | 3 Auto, 3 Manuel |
| Kalibreringspunkter (pH) | Op til 5 (Auto), Bufferindstillinger: USA , NIST |
| Oversigt | Vandtæt PCTestr 35 pH/ledningsevne/temp tester med bæresæt |
| Vis mere |