Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ PC 450 Multi-parameter Meter Kit
Artikelnummer. 15347063
Skift visning
Måletilstande:
ORP, Saltholdighed, Resistivitet, pH, Ledningsevne
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Måletilstande Pakningsstørrelse
15347063 ORP, Saltholdighed, Resistivitet, pH, Ledningsevne Hver
1 options
Artikelnummer. 15347063 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X651640
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8470.00 DKK
    8057.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 412.16 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Mål flere parametre på en omkostningseffektiv og bekvem måde ved kun at bruge én Eutech™ multi-parameter måler.
Din alt-i-én-løsning til forskningsarbejde med flere parametre i laboratoriet. Multiparameteren Eutech PC 450 måler pH / mV / Ledningsevne / Totalt opløste faste stoffer / Temperatur. Den accepterer en enkelt pH/Con-probe eller separate pH- og ledningsevneprober.
Funktioner
  • Holdbart, vandtæt og støvtæt design med IP67-klassificering
  • Skift mellem pH, mV, ledningsevne og TDS med et tryk på en knap
  • Stor, bagbelyst specialskærm – Lader dig se måling med temperatur
  • Grip-Clip™ – Sikrer hurtigt og nemt separate pH- og ledningsevneelektroder samtidig til din prøvebeholder eller bæger
  • Kalibrer op til 5 punkter automatisk med USA eller NIST buffergrupper (op til 6 punkter med DIN). Newmanual-muligheden tillader kalibrering med op til 5 brugerdefinerede buffer-standarder
  • Automatisk buffergenkendelse – Identificerer automatisk den korrekte pH-buffer for hurtig kalibrering
  • Kalibreringsalarm – : Sæt en synlig påmindelse, når det er tid til at kalibrere måleren igen
  • Intuitive, brugervenlige ikoner – Elektrodestatus viser pH-hældning eller cellekonstant
  • Auto-rækkeviddeledningsevne fra 0 til 199,9 mS i fem områder – med op til fem kalibreringspunkter
  • Valgbar cellekonstant – 0,10, 1,00 eller 10,0
  • Justerbar temperaturkoefficient – fra 0,00 til 10,00 % per °C
  • Ledningsevne-til-TDS-faktor – Justerbar fra 0,40 til 1,00
  • Vælg °C/°F – Sæt enheder, der passer bedst til din anvendelse
  • Klar-indikator, manuel eller automatisk måleholdfunktion og valgfri automatisk slukfunktion
  • Gem op til 500 datasæt; easy USB eller RS232 output med valgfrie datakabler
  • Indbyggede realtidsurstempler, lagrede data og kalibreringsdata med tid og dato –, opfylder standarder for GLP (Good Laboratory Practices)
  • 500 timers batterilevetid eller brug en valgfri universaladapter
  • Indbygget stativ med vægmontering – Muliggør nem måling og opbevaring på bænken
Specifikationer
Produktspecifikation: Beskrivelse
pH
  • Interval: -2,00 til 16,00 pH
  • Opløsning: 0,01 pH
  • Nøjagtighed: ±0,01 pH
  • Kalibrering: Op til 6 punkter: USA, NIST, DIN eller specialdesignet
mV
  • Rækkevidde: ±2000mV
  • Opløsning: 0,1 mV ±999,9 mV; 1 mV længere end
  • Nøjagtighed: ±0,2mV +2 LSD eller +0,5 % af aflæsningen; alt efter hvad der er størst
  • Kalibrering: ±200mV
Ledningsevne
  • Rækkevidde: 0 til 200 mS; 0 til 20 mS ved brug af COmBI03BW-proben
  • Opløsning: 0,01 μS til 0,1 mS
  • Nøjagtighed: ±1 % fuld skala
  • Kalibrering: Auto/manuel; Ét point pr. rækkevidde
TDS
  • Rækkevidde: 0 til 200 ppt (TDS-faktor 1,0)
  • Opløsning: 0,01 ppm til 0,1 ppt
  • Nøjagtighed: ±1 % fuld skala
  • Kalibrering: manuel; 1 point/område
Temperatur
  • Rækkevidde: -10,0 til 110,0 °C (14,0 til 230,0 °F)
  • Opløsning: 0,1 °C/°F
  • Nøjagtighed: ±0,5 °C; ±0,9 °F
  • Kalibrering: Forskud i 0,1 trin, ±10 °C eller ±18 °F
Andre
  • Skærm: Specialfremstillet LCD med baggrundsbelysning
  • hukommelse: Gemmer op til 500 datasæt
  • Output: USB eller RS232
  • Real-time ur: Tids- og datostempel på kalibrering og lagrede data
  • Temperaturkompensation: Automatisk eller manuel fra -10 til 110 °C
  • Strøm: To AA-batterier (inkluderet), >100 timer (uden baggrundsbelysning); AC adapter (valgfrit)
  • Mål (L x B x H): meter: 7 7/8 x 3 1/8 x 2 1/4 tommer (20 x 8,3 x 5,7 cm), Æske: 9 x 9 1/8 x 2 3/4 tommer (23 x 23 x 7 cm
  • Vægt: meter: 1 lb (0,5 kg), Boks: 1,4 lb (0,7 kg)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Udgange USB, RS232
Oversigt PC 450 meter sæt: Måler, pH-elektrode med dobbeltforbindelse, ledningsevnecelle (K= 1,0), Grip-Clip™ , to AA-batterier, hård bæretaske, USB kabel, kalibreringsløsninger
Display Type LCD-grafik, baggrundsbelyst
IP-vurdering IP67
Måletilstande ORP, Saltholdighed, Resistivitet, pH, Ledningsevne
Rækkevidde (ledningsevne) 0 til 200 mS, 0 til 20 mS
Rækkevidde (TDS) 0 til 200 ppt
Opløsning (pH) 0.01
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +110 °C