Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ PC 450 Multi-parameter Meter Kit
Artikelnummer. 15327063
Skift visning
Produkttype:
Multiparametermåler
Måler med Combi elektrode
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
15327063 Multiparametermåler Hver
15357063 Måler med Combi elektrode Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15327063 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X651636
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5585.00 DKK
    5312.20 DKK / Pakke med 1
    Spare 272.80 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Mål flere parametre på en omkostningseffektiv og bekvem måde ved kun at bruge én Eutech™ multi-parameter måler.
Din alt-i-én-løsning til forskningsarbejde med flere parametre i laboratoriet. Multiparameteren Eutech PC 450 måler pH / mV / Ledningsevne / Totalt opløste faste stoffer / Temperatur. Den accepterer en enkelt pH/Con-probe eller separate pH- og ledningsevneprober.
Funktioner
  • Skift mellem pH, mV, ledningsevne og TDS med et tryk på en knap
  • Stort, baggrundsbelyst brugerdefineret display– Giver dig mulighed for at se måling med temperatur
  • Grip-Clip™ –Fastgør hurtigt og nemt separate pH- og ledningsevneelektroder samtidigt til din prøvebeholder eller bæger
  • Kalibrer op til 5 punkter automatisk med USA eller NIST buffergrupper (op til 6 punkter med DIN). Ny manuel mulighed tillader kalibrering med op til 5 brugerdefinerede bufferstandarder
  • Automatisk buffergenkendelse– Identificerer automatisk den korrekte pH-buffer til hurtig kalibrering
  • Intuitive, brugervenlige ikoner– Elektrodestatus viser pH-hældning eller cellekonstant
  • Auto-range ledningsevne fra 0 til 199,9 mS i fem områder– Med op til fem kalibreringspunkter
  • Valgbar cellekonstant– 0,10, 1,00 eller 10,0
  • Justerbar temperaturkoefficient– Fra 0,00 til 10,00 % prº C
  • Konduktivitet-til-TDS-faktor– Justerbar fra 0,40 til 1,00
  • Valgbarº C/º F– Vælg enheder, der passer bedst til din applikation
  • Klar-indikator, manuel eller automatisk måleholdfunktion og valgfri automatisk slukfunktion
  • Gem op til 500 datasæt; let USB eller RS232-udgang med valgfri datakabler
  • Indbygget realtidsur stempler lagrede data og kalibreringsdata med tid og dato– Opfylder standarder for GLP (God laboratoriepraksis)
  • Indbygget stativ med vægbeslag– Giver mulighed for nem bordopmåling og opbevaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
AC-adapter Valgfri universal strømadapter
Udgange USB eller RS232
Nøjagtighed (ledningsevne) ±1% fuld skala
Nøjagtighed (mV) ±0,2 mV+ 2 LSD eller+ 0,5 % af aflæsningen; alt efter hvad der er størst
Nøjagtighed (pH) ±0,01
Nøjagtighed (TDS) ±1% fuld skala
Alarmudgang Kalibrering på grund af alarm
Kalibreringspunkter (ledningsevne) Auto/manuel; et point pr. interval
Kalibreringspunkter (pH) Op til 6 point: USA , NIST , DIN eller custom
Kompensation Temperatur: Automatisk eller manuel fra -10 til 110° C
Oversigt Kun PC 450 Meter: Måler, to AA-batterier
Display Type LCD-grafik, baggrundsbelyst
IP-vurdering IP67
Måletilstande pH, ORP, Ion, Ledningsevne, TDS, Saltholdighed, Resistivitet
Rækkevidde (ledningsevne) 0 til 200 mS, 0 til 20 mS ved brug af COMBI03BW sonde
Rækkevidde (mV) ±2000 mV
Område (pH) -2 til 16
Rækkevidde (TDS) 0 til 200 ppt (TDS-faktor 1,0)
Opløsning (pH) 0.01
Temperaturområde (metrisk) -10,0 °C til +110,0 °C
Hukommelse Gemmer op til 500 datasæt
Strømforsyning To AA-batterier (medfølger),> 100 timer (uden baggrundsbelysning); AC adapter (valgfri)
Produkttype Multiparametermåler
Opløsning (ledningsevne) 0,01μ S til 0,1 mS
Opløsning (mV) 0,1 mV± 999,9 mV; 1 mV ud over
Opløsning (TDS) 0,01 ppm til 0,1 ppt
Temperatur nøjagtighed ±0,5 °C,± 0,9 °F
Temperaturområde (engelsk) 14,0 °F til 230,0 °F
Temperaturopløsning 0,1° C/° F
Dimensioner (L x B x H) Måler: 7 7/8in x 3 1/8in x 2 1/4in (20 x 8,3 x 5,7 cm)
Vægt (engelsk) Måler: 1 lb
Vægt (metrisk) Måler: 0,5 kg