Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ PC 450 Multi-parameter Meter Kit
Artikelnummer. 15367063
Skift visning
Måletilstande:
pH, ORP, Ion, Ledningsevne, TDS, Saltholdighed, Resistivitet
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Måletilstande Pakningsstørrelse
15367063 pH, ORP, Ion, Ledningsevne, TDS, Saltholdighed, Resistivitet Hver
1 options
Artikelnummer. 15367063 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X651638
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8785.00 DKK
    8356.28 DKK / Pakke med 1
    Spare 428.72 DKK
    4% Slukket
På lager
Mål flere parametre på en omkostningseffektiv og bekvem måde ved kun at bruge én Eutech™ multi-parameter måler.
Din alt-i-én-løsning til forskningsarbejde med flere parametre i laboratoriet. Multiparameteren Eutech PC 450 måler pH / mV / Ledningsevne / Totalt opløste faste stoffer / Temperatur. Den accepterer en enkelt pH/Con-probe eller separate pH- og ledningsevneprober.
Funktioner
  • Holdbart vandtæt og støvtæt design med IP67-klassificering
  • Skift mellem pH, mV, ledningsevne og TDS med et tryk på en knap
  • Stort, baggrundsbelyst brugerdefineret display– Giver dig mulighed for at se måling med temperatur
  • Grip-Clip™ –Fastgør hurtigt og nemt separate pH- og ledningsevneelektroder samtidigt til din prøvebeholder eller bæger
  • Kalibrer op til 5 punkter automatisk med USA eller NIST buffergrupper (op til 6 punkter med DIN). Ny manuel mulighed tillader kalibrering med op til 5 brugerdefinerede bufferstandarder
  • Automatisk buffergenkendelse– Identificerer automatisk den korrekte pH-buffer til hurtig kalibrering
  • Kalibrering på grund af alarm– Indstil en synlig påmindelse, når det er tid til at genkalibrere måleren
  • Intuitive, brugervenlige ikoner– Elektrodestatus viser pH-hældning eller cellekonstant
  • Auto-range ledningsevne fra 0 til 199,9 mS i fem områder– Med op til fem kalibreringspunkter
  • Valgbar cellekonstant– 0,10, 1,00 eller 10,0
  • Justerbar temperaturkoefficient– Fra 0,00 til 10,00 % prº C
  • Konduktivitet-til-TDS-faktor– Justerbar fra 0,40 til 1,00
  • Valgbarº C/º F– Vælg enheder, der passer bedst til din applikation
  • Klar-indikator, manuel eller automatisk måleholdfunktion og valgfri automatisk slukfunktion
  • Gem op til 500 datasæt; let USB eller RS232-udgang med valgfri datakabler
  • Indbygget realtidsur stempler lagrede data og kalibreringsdata med tid og dato– Opfylder standarder for GLP (God laboratoriepraksis)
  • 500 timers batterilevetid eller brug valgfri universal strømadapter
  • Indbygget stativ med vægbeslag– Giver mulighed for nem bordopmåling og opbevaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Udgange USB eller RS232
Nøjagtighed (ledningsevne) ±1% fuld skala
Nøjagtighed (mV) ±0,2 mV+ 2 LSD eller+ 0,5 % af aflæsningen; alt efter hvad der er størst
Nøjagtighed (pH) ±0,01
Nøjagtighed (TDS) ±1% fuld skala
Kalibreringspunkter (ledningsevne) Auto/manuel; et point pr. interval
Kalibreringspunkter (pH) Op til 6 point: USA , NIST , DIN eller custom
Kompensation Temperatur: Automatisk eller manuel fra -10 til 110° C
Oversigt PC 450 meter Combi Kit: Måler, kombi pH/Con/ATC elektrode, to AA batterier, hård bæretaske, USB kabel, kalibreringsløsninger
Display Type LCD-grafik, baggrundsbelyst
IP-vurdering IP67
Måletilstande pH, ORP, Ion, Ledningsevne, TDS, Saltholdighed, Resistivitet
Rækkevidde (ledningsevne) 0 til 200 mS, 0 til 20 mS ved brug af COMBI03BW sonde
Rækkevidde (mV) ±2000 mV
Område (pH) -2 til 16
Rækkevidde (TDS) 0 til 200 ppt (TDS-faktor 1,0)
Opløsning (pH) 0.01
Temperaturområde (metrisk) -10,0 °C til +110,0 °C
Hukommelse Gemmer op til 500 datasæt
Strømforsyning To AA-batterier (medfølger),> 100 timer (uden baggrundsbelysning); AC adapter (valgfri)
Opløsning (ledningsevne) 0,01μ S til 0,1 mS
Opløsning (mV) 0,1 mV± 999,9 mV; 1 mV ud over
Opløsning (TDS) 0,01 ppm til 0,1 ppt
Temperatur nøjagtighed ±0,5 °C,± 0,9 °F
Temperaturområde (engelsk) 14,0 °F til 230,0 °F
Temperaturopløsning 0,1° C/° F
Dimensioner (L x B x H) Måler: 7 7/8in x 3 1/8in x 2 1/4in (20 x 8,3 x 5,7 cm)
Vægt (engelsk) Måler: 1 lb
Vægt (metrisk) Måler: 0,5 kg