Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ PC 450 Meter med pH /Con/ATC elektroder
Artikelnummer. 15337063
Skift visning
Måletilstande:
pH, Ledningsevne, ATC elektroder
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Måletilstande Pakningsstørrelse
15337063 pH, Ledningsevne, ATC elektroder Hver
1 options
Artikelnummer. 15337063 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X651639
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8335.00 DKK
    7759.40 DKK / Pakke med 1
    Spare 575.60 DKK
    6% Slukket
På lager
Eutech™ tilbyder et bredt udvalg af pH-målere og elektroder, der måler pH-værdier i forskellige uddannelsesmæssige, laboratorie- og industrielle anvendelser.
Eutech™ tilbyder et bredt udvalg af pH-målere og elektroder. pH 450-meteret er et robust vandtæt måler, ideelt til ethvert miljø og tilbyder måling af pH / mV / temperatur.
Funktioner
  • Holdbart, vandtæt og støvtæt design med IP67-klassificering
  • Stor, bagbelyst skærm – Viewmeasurement med temperatur og % hældning
  • Grip-Clip™ – Fastgør hurtigt og nemt pH-elektroden til dit bæger eller din beholder
  • Kalibrer op til 5 punkter automatisk med USA eller NIST buffergrupper (op til 6 punkter med DIN). Newmanual-muligheden tillader kalibrering med op til 5 brugerdefinerede bufferstandarder
  • Automatisk buffergenkendelse – Identificerer automatisk den korrekte pH-buffer for hurtig kalibrering
  • Kalibreringsalarm – : Sæt en synlig påmindelse, når det er tid til at kalibrere måleren igen
  • Klar-indikator, manuel eller automatisk måleholdfunktion og valgfri automatisk slukfunktion
  • Vælg °C/°F – Sæt enheder, der passer bedst til din anvendelse
  • Intuitive, brugervenlige ikoner – Elektrodestatus viser pH-hældning
  • Gem op til 500 datasæt – Easy USB eller RS232 output med valgfrie datakabler
  • Indbyggede realtidsurstempler, lagrede data og kalibreringsdata med tid og dato –, opfylder standarder for GLP (Good Laboratory Practices)
  • Forlænget batterilevetid fra to AA-batterier, eller brug en valgfri universal strømforsyning
  • Indbygget stativ med vægmonteret mulighed – Muliggør nem bordopmåling eller opbevaring
  • Kompatibel med pH-, ORP- eller ISE-elektroder med en BNC-stik
Specifikationer
Produktspecifikation: Beskrivelse
pH
  • Interval: -2,00 til 16,00 pH
  • Opløsning: 0,01 pH
  • Nøjagtighed: ±0,01 pH
  • Kalibrering: Op til 5 point (USA & NIST & CUSTOm), op til 6 point (DIN)
mV
  • Rækkevidde: ±2000mV
  • Opløsning: 0,1 mV ±999,9 mV; 1 mV længere end
  • Nøjagtighed: ±0,2mV +2 LSD eller +0,5 % af aflæsningen; alt efter hvad der er størst
  • Kalibrering: ±200mV
ION
  • Rækkevidde: 0,0 til 2000 ppm
  • Opløsning: 0,01 / 0,1 / 1 ppm
  • Nøjagtighed: ±0,5 % fuldskala (monovalent); ±1 % fuld skala (divalent)
  • Kalibrering: Fra 2-4 eller 2-5 punkter: 0,10, 1,00, 10,0, 100,0 & 1000 / 0,20, 2,00, 20,0, 200,0 & 2000 / 0,50, 5,00, 50,0 & 500,0
Temperatur
  • Rækkevidde: -10,0 til 110,0 °C (14,0 til 230,0 °F)
  • Opløsning: 0,1 °C/°F
  • Nøjagtighed: ±0,5 °C; ±0,9 °F
  • Kalibrering: Forskud i 0,1 trin, ±10 °C eller ±18 °F
Andre
  • Skærm: Specialfremstillet LCD med baggrundsbelysning
  • hukommelse: Gemmer op til 500 datasæt
  • Output: USB eller RS232
  • Real-time ur: Tids- og datostempel på kalibrering og lagrede data
  • Temperaturkompensation: Automatisk eller manuel fra -10 til 110 °C
  • Strøm: To AA-batterier (inkluderet), >500 timer (uden baggrundsbelysning); AC adapter (valgfrit)
  • Mål (L x B x H): meter: 7 7/8 x 3 1/8 x 2 1/4 tommer (20 x 8,3 x 5,7 cm), Boks: 9 1/8 x 9 1/8 x 2 3/4 tommer (23 x 23 x 7 cm)
  • Vægt: meter: 1 lb (0,5 kg), Boks: 1,4 lb (0,7 kg)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Udgange USB, RS232
Oversigt PC 450 Meter & pH & Con/ATC elektroder: Måler, pH-elektrode med dobbeltforbindelse, ledningsevnecelle (K= 1,0), Grip-Clip™ , to AA-batterier
Display Type LCD-grafik, baggrundsbelyst
IP-vurdering IP67
Måletilstande pH, Ledningsevne, ATC elektroder
Opløsning (pH) 0.01
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +110 °C