Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ PC 2700 Multi-parameter måler
Artikelnummer. 11523865
Skift visning
Produkttype:
Måler med pH-elektrode
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
11523865 Måler med pH-elektrode Hver
1 options
Artikelnummer. 11523865 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X543906
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12000.00 DKK
    11415.27 DKK / Pakke med 1
    Spare 584.73 DKK
    4% Slukket
På lager
Mål flere parametre på en omkostningseffektiv og bekvem måde ved kun at bruge én Eutech™ multi-parameter måler.
Din alt-i-en løsning til multi-parameter forskning i laboratoriet. Eutech™ PC 2700 Multi-parameter Meter er præcis, pålidelig og intuitiv med brugervenlige funktioner. Måleren leveres med en multidata-skærm, der inkluderer temperatur, elektrodestatus, kalibreringspunkter, dato og tid sammen med den ønskede måleparameter. PC 2700 måler pH, ORP, ION, LEDNINGSEVNE, TDS, SALTHOLDIGHED ELLER RESISTIVITET. Konfigurationen inkluderer 30X427301 RS232 kabel, 100/240 VAC strømforsyning og en integreret elektrodeholder.
Funktioner
  • Vælg automatisk kalibrering med forudindstillede værdier for hurtig nem kalibrering, eller manuel flerpunktskalibrering for større nøjagtighed
  • Nem standardisering med automatisk standardiseringsfunktion– detekter den nøjagtige cellekonstantværdi for dine elektroder med et tryk på en knap
  • Op til 6-punkts kalibrering med automatisk buffergenkendelse
  • Inkluderer højtydende 4-cellers konduktivitetssonde
  • Hurtig, nem elektrodediagnose med den effektive cellekonstanter-visning
  • Ikke-flygtig hukommelse kan indeholde op til 500 datapunkter– tid og dato stemplet for GLP overholdelse
  • Tovejs RS232 for nem dataoverførsel til computer
  • Cal-forestående alarm– ikke længere forældede kalibreringer!
  • Automatisk logningsfunktion til praktisk kontinuerlig overvågning
  • Begræns alarmalarmer, når læsning falder uden for rækkevidde
  • Adgangskodebeskyttelse til opsætning og kalibrering
Applikationer
  • Test af vandkvalitet
  • Kontrol af metalfinisher
  • Løsninger
  • Køletårn vand
  • Udskrivning af springvandsløsninger
  • Kedelvand
  • saltlage
  • Boremudder
  • Skyl tanke
  • Damme
  • Forureningskontrol
  • Recirkulerende systemer
  • Spildevand
  • Industrielle processystemer
  • Almindelig brug i laboratorier
  • Titrering
  • Kvalitetssikring
  • Økologiske undersøgelser
  • Fødevareforarbejdning
Specifikationer
Produktspecifikation: Beskrivelse
pH
  • Område: -2.000 til 20.000 pH
  • Opløsning: 0,1 / 0,01 / 0,001 pH
  • Nøjagtighed:± 0,002 pH + 1 LSD
  • Cal. Points: Op til 6 forudindstillede eller 5 brugerdefinerede
  • Buffersæt: USA , NIST , DIN, Bruger 1, Bruger 2, Brugerdefineret
ORP
  • Rækkevidde:± 2000,0mV
  • Rel.mV-område:± 2000,0mV
  • Opløsning: 0,1mV
  • Nøjagtighed:± 0,2mV
ION
  • Koncentration: 0,001 til 19999 ppm (± 2000mV)
  • Opløsning: 2 eller 3 cifre
  • Nøjagtighed: 0,5 % fuld skala (monovalent) ; 1 % fuld skala (divalent)
  • Cal. Point: 2 til 8
Ledningsevne
  • Rækkevidde: 0,050μ S til 500,0 mS
  • Opløsning: 0,01 / 0,1μ S ; 0,001 / 0,01 / 0,1 mS
  • Nøjagtighed:± 1 % fuld skala
  • Cal. Point: Op til 5
  • Cellekonstant: 0,010 til 10,000
TDS
  • Interval (afhængig af TDS-faktor): 0,050 ppm til 500 ppt (@ TDS-faktor 1,00)
  • Opløsning: 0,01 / 0,1 ppm ; 0,001 / 0,01 / 0,1 ppt
  • Nøjagtighed:± 1 % fuld skala
  • Cal. Point: Op til 5
Saltholdighed
  • Område: 0,0 til 80,0 ppt
  • Opløsning: 0,01 / 0,1 ppm ; 0,001 / 0,01 / 0,1 ppt
  • Nøjagtighed:± 1 % fuld skala
Resistivitet
  • Rækkevidde: 2.000 Ohm til 20.0mOhm
  • Opløsning: 0,01 / 0,1 Ohm ; 0,001 / 0,1 kOhm; 0,01 mOhm
  • Nøjagtighed:± 1 % fuld skala
Temperatur
  • Rækkevidde (meter): 0,0 til 100,0° C/32,0 til 212,0° F
  • Opløsning: 0,1° C/0,1° F
  • Nøjagtighed:± 0,3° C /± 0,5° F
  • Koefficient (Pr.?C): Lineær& ren ; 0,000 til 10,000 %
  • Normalisering: 15,0 til 30,0° C/59,0 til 86,0° F
  • Kompensation: ATC /mTC
  • Strømkrav: 9 V DC-adapter, 1,3 A (100/240 VAC, SmPS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Udgange RS232
Oversigt Eutech PC 2700-måler med pH-elektrode (ECFG73711B), konduktivitetselektrode (CONSEN921D), ATC-sonde (PH5TEMB1P), integreret elektrodeholder og 1/24 VAC-adapter, RS232-kabel og genopfyldningsopløsning for pH-elektrode
Måletilstande pH, Ledningsevne
Rækkevidde (ledningsevne) 0,050μ S til 500 mS
Område (pH) -2 til 20
Rækkevidde (resistivitet) 2 Ω til 20 mΩ
Rækkevidde (saltholdighed) 0 til 80 ppt
Rækkevidde (TDS) 0.01 ppm, 0.1 ppm, 0.001 ppt, 0.01 ppt, 0.1 ppt
Opløsning (pH) 0.1, 0.01, 0.001
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 100 °C
Produkttype Måler med pH-elektrode