Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ ORPTestr10 ORP Meter
Artikelnummer. 10580053
Skift visning
Range (ORP):
-999 til +1000 mV
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Range (ORP) Pakningsstørrelse
10580053 -999 til +1000 mV Hver
1 options
Artikelnummer. 10580053 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X366909
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1880.00 DKK
    1783.17 DKK / Pakke med 1
    Spare 96.83 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Eutech tilbyder en bred vifte af ORP-målere, der måler både pH- og ORP-værdier i forskellige undervisnings-, laboratorie- og industrielle applikationer.
Eutech tilbyder en bred vifte af ORP-målere, der måler både pH- og ORP-værdier i forskellige undervisnings-, laboratorie- og industrielle applikationer. Generelle anvendelser omfatter kromatreduktion, cyanidoxidation, blegning af papirmasse i industrielle omgivelser samt overvågning af ozonsystemer, kontrol af fri kloraktivitet (i pools, spabade og kølevand), vandrensning og drikkevand, akvarieovervågning og overvågning af vandforurening.
Funktioner
  • Stor skærm - dobbelt LCD-skærm for forbedret læsbarhed, giver omfattende information om måleren
  • Udvidet måleområde op til -999 til +1000mV
  • Vandtæt, støvtæt hus - IP67-godkendt, bevarer testerens integritet selv under barske feltforhold.
  • Brugerudskiftelig sensor - genbrug det samme måler-krop mange gange
  • Dobbelt krydselektrode - for betydeligt længere elektrodelevetid, især for hårde kemikalier
  • Justering af trykknapforskydning for nem standardisering til kendt arbejdsstandard
  • Auto-Power Off sparer batteri efter ikke-brug
  • Hold funktionen fryser kortvarigt læsningen for nem visning
  • Selvdiagnostisk med beskedkoder for nem fejlfinding
  • Bred Platinbåndssensor - til hurtig kontrol og optimal ydeevne
Specifikationer
  • ORP-rækkevidde: -999 til +1000mV
  • Opløsning: 1mV
  • Nøjagtighed: ±2mV
  • Nej. af kalibreringspunkter: 1 (±150mV offset)
  • LCD-skærm: Dobbelt display med batteriindikator, fejlmeddelelser/koder
  • Særlige funktioner: Stor dobbelt specialskærm, selvdiagnostic; Hold funktionen; Automatisk slukning efter 8,5 minutter
  • Strøm: 4 x 1,5V alkaliske knapcellebatterier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Range (ORP) -999 til +1000 mV