Få mere at vide
Eutech™ ORP-løsninger
Artikelnummer. 12993417
Skift visning
Til brug med (udstyr):
ORP Meter
Pakningsstørrelse:
480ml
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
12993417 ORP Meter 480ml
1 options
Artikelnummer. 12993417 Leverandør Thermo Scientific Eutech Leverandørnr. 01X081500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Eutech™ tilbyder ORP-standardløsninger til brug med ORP-målere.
ORP-målere kan måle både pH- og ORP-værdier i forskellige undervisnings-, laboratorie- og industrielle applikationer. Større anvendelsesområder omfatter behandling af industriaffald, undersøgelse af biologiske systemer, oxidation af cyanid, blegning af pulp, fremstilling af blegemiddel og reduktion af chromataffald. Målingen af ORP er også nyttig ved behandling af poolvand som en indikation af sanitet i forhold til frit klorparameter. Eutech™ tilbyder en række ORP-løsninger til brug med vores ORP-målere.
Funktioner:
  • Buffere og kalibreringsløsninger pakket i 480 ml holdbare plastikflasker – økonomisk og praktisk til laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Pre-treatment solution (475 mV)
Til brug med (udstyr) ORP Meter