Få mere at vide
Eutech™ ORP-løsninger
Artikelnummer. 11519084
Skift visning
Til brug med (udstyr):
ORP Meter
Pakningsstørrelse:
480ml
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11519084 ORP Meter 480ml
1 options
Artikelnummer. 11519084 Leverandør Thermo Scientific Eutech Leverandørnr. 01X062700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    284.00 DKK
    273.82 DKK / 480ml
    Spare 10.18 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Eutech™ tilbyder ORP-standardløsninger til brug med ORP-målere.
ORP-målere kan måle både pH- og ORP-værdier i forskellige undervisnings-, laboratorie- og industrielle applikationer. Større anvendelsesområder omfatter behandling af industriaffald, undersøgelse af biologiske systemer, oxidation af cyanid, blegning af pulp, fremstilling af blegemiddel og reduktion af chromataffald. Målingen af ORP er også nyttig ved behandling af poolvand som en indikation af sanitet i forhold til frit klorparameter. Eutech™ tilbyder en række ORP-løsninger til brug med vores ORP-målere.
Funktioner:
  • Buffere og kalibreringsløsninger pakket i 480 ml holdbare plastikflasker – økonomisk og praktisk til laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Quinhydrone 263 (263 mV, ±30 mV @ 25 ºC
Til brug med (udstyr) ORP Meter