Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ ORP elektrode ECFG7960101B
Artikelnummer. 12953447
Skift visning
Konnektortyper:
Fast 1,2 m BNC Kabel
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Konnektortyper Pakningsstørrelse
12953447 Fast 1,2 m BNC Kabel Hver
1 options
Artikelnummer. 12953447 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 93X219103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2365.00 DKK
    2208.44 DKK / Pakke med 1
    Spare 156.56 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Eutech™ tilbyder en bred vifte af pH-målere og elektroder, der måler både ORP- og pH-værdier i forskellige undervisnings-, laboratorie- og industrielle applikationer.
Målingen af en væskes surhedsgrad og alkalinitet, pH er en af de mest almindelige parametre, der måles i en lang række industrier lige fra vand- og spildevandsbehandling, kemisk produktion, landbrugsforskning og produktion, miljøovervågning, kemisk og biovidenskabelig forskning, biokemisk og farmaceutisk forskning, elektronikproduktion til fødevareforarbejdning og andre industrielle applikationer. Eutech™ tilbyder en bred vifte af pH-målere og elektroder, der måler både ORP- og pH-værdier i forskellige undervisnings-, laboratorie- og industrielle applikationer. Denne generelle ORP-elektrode af glaslegeme bruges til generelle ORP/pH-målinger. Leveres med 1 ml genopfyldningselektrolyt.
Funktioner:
  • Parameter: Oxidationsreduktionspotentiale (ORP)
  • Rækkevidde: -1000 til 1000mV
  • Temperaturområde: 0 til 100° C
  • Sensortype: Platinbånd
  • Intern referencetype: Ag/AgCl
  • Forseglet/genopfyldelig: Genopfyldelig
  • Reference Junction: Enkelt
  • Refilling Reference Electrolyte: ECRE001
  • Dimensioner (Skaft): 100 x 12 mm
  • Kabellængde: 1m
  • Stik: BNC
  • Anvendes med: Alle ORP-metre med BNC-indgangsstik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper Fast 1,2 m BNC Kabel