Få mere at vide
Eutech™ KCl kalibreringsopløsning
Artikelnummer. 17266033
Skift visning
Mængde:
60 ml
480 ml
Ledningsevne:
100 μS/cm
111,8 mS/cm
12,88 mS/cm
1413 μS/cm
2764 μS/cm
500 μS/cm
84 μS/cm
Pakningsstørrelse:
480ml
500ml
60ml
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Ledningsevne Pakningsstørrelse
17266033 60 ml 1413 μS/cm -
15223657 60 ml 84 μS/cm 60ml
11543935 480 ml 100 μS/cm -
12703626 480 ml 100 μS/cm 500ml
12753626 480 ml 500 μS/cm 500ml
10775193 480 ml 1413 μS/cm 500ml
15386487 480 ml 2764 μS/cm 480ml
15488972 480 ml 12,88 mS/cm 480ml
10018182 480 ml 12,88 mS/cm 500ml
17276033 60 ml 12,88 mS/cm -
10602614 480 ml 111,8 mS/cm 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 17266033 Leverandør Thermo Scientific Eutech Leverandørnr. 01X608301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.35 DKK
    71.60 DKK / 60ml
    Spare 8.75 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
For konduktivitetskalibrering og standarder, vælg fra vores tilgængelige ™Eutechs konduktivitetsstandarder, kalibreringer og løsninger
Eutech™ KCl-kalibreringsløsninger bruges til at kalibrere konduktivitetsprober til nøjagtig måling. Få hurtige og nøjagtige ledningsevnemålinger ved hjælp af Eutech™ konduktivitetsmålere og sonder i marken, laboratorier og skoler.
Funktioner:
  • Pakket i 60 ml eller 480 ml holdbare plastikflasker
  • Økonomisk og praktisk at bruge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt 1413 μS/cm KCl kalibreringsløsning
Ledningsevne 1413 μS/cm
Til brug med (udstyr) Conductivity Meters and Electrodes
Løsningstype Kalibreringsløsning
Mængde 60 ml