Få mere at vide
Eutech™ KCl kalibreringsopløsning
Beskrivelse
Eutech™ KCl-kalibreringsløsninger bruges til at kalibrere konduktivitetsprober til nøjagtig måling. Få hurtige og nøjagtige ledningsevnemålinger ved hjælp af Eutech™ konduktivitetsmålere og sonder i marken, laboratorier og skoler.
Funktioner:
- Pakket i 60 ml eller 480 ml holdbare plastikflasker
- Økonomisk og praktisk at bruge
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 84 μS/cm KCl kalibreringsløsning |
| Ledningsevne | 84 μS/cm |
| Til brug med (udstyr) | Ledningsevnemålere og elektroder |
| Løsningstype | Kalibreringsløsning |
| Type | Kalibreringsløsning |
| Mængde | 60 ml |