Få mere at vide
Eutech™ KCl kalibreringsopløsning
Artikelnummer. 12753626
Skift visning
Mængde:
60 ml
480 ml
Ledningsevne:
100 μS/cm
111,8 mS/cm
12,88 mS/cm
1413 μS/cm
2764 μS/cm
500 μS/cm
84 μS/cm
Pakningsstørrelse:
480ml
500ml
60ml
Artikelnummer. Mængde Ledningsevne unitSize
12753626 480 ml 500 μS/cm 500ml
15223657 60 ml 84 μS/cm 60ml
11543935 480 ml 100 μS/cm -
12703626 480 ml 100 μS/cm 500ml
10775193 480 ml 1413 μS/cm 500ml
17266033 60 ml 1413 μS/cm -
15386487 480 ml 2764 μS/cm 480ml
15488972 480 ml 12,88 mS/cm 480ml
10018182 480 ml 12,88 mS/cm 500ml
17276033 60 ml 12,88 mS/cm -
10602614 480 ml 111,8 mS/cm 500ml
11 options
Artikelnummer. 12753626
Brand: Thermo Scientific Eutech 01X211219
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For konduktivitetskalibrering og standarder, vælg fra vores tilgængelige ™Eutechs konduktivitetsstandarder, kalibreringer og løsninger
Eutech™ KCl-kalibreringsløsninger bruges til at kalibrere konduktivitetsprober til nøjagtig måling. Få hurtige og nøjagtige ledningsevnemålinger ved hjælp af Eutech™ konduktivitetsmålere og sonder i marken, laboratorier og skoler.
Features:
  • Packed in 60mL or 480 ml durable plastic bottles
  • Economical and convenient to use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 500 μS/cm KCl calibration solution
Ledningsevne 500 μS/cm
Til brug med (udstyr) Conductivity Meters and Electrodes
Løsningstype Calibration Solution
Type Conductivity Standard
Mængde 480 ml