Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ Ion 6+ meter
Artikelnummer. p-7114751
Inkluderer:
ATC-elektrode
pH-elektrode
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11549174
Brand: Thermo Scientific™ 01X256409
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hurtig og nem måling med dette ion-selektive måler.
Hurtig og nem måling med dette ion-selektive måler. Ansøgninger til Eutech™ Ion 6+ meter inkluderer: ISE (Brug med enhver ISE med BNC-forbindelse), test af vandkvalitet, miljø-/landbrugstest, laboratorier og skoler og i industrielle omgivelser.
Funktioner
  • Direkte ionkoncentration til brug med de fleste mono- eller divalente ionselektive elektroder (ISE)
  • mV-målingstilstand giver dig mulighed for at kontrollere ydeevne og kalibrering af din ISE
  • Multi-Point Kalibrering (op til 5 point) med Auto-Buffer Recognition - valg af USA , NIST eller rent vand buffer standarder med± 0,01 pH-nøjagtighed
  • Automatisk temperaturkompensation (ATC) for den højeste nøjagtighed under svingende temperaturer
  • Ikke-flygtig hukommelse sikrer, at data bevares, selv om måleren slukker
  • Hold-funktionen fryser kortvarigt læsning for nem visning og optagelse
  • Auto-sluk efter 17 minutter sparer batteristrøm efter ikke-brug
  • Selvdiagnosticering med beskedkoder for nem fejlfinding
  • Stor Custom LCD giver optimal visning selv på afstand
  • Beskyttende gummistøvle beskytter meter mod utilsigtede stød og har et robust indbygget stativ til nem betjening på bænken
  • Robust bæretaske (valgfrit) giver praktisk målerkalibrering og måling på stedet
  • pH-bufferindstillinger: 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45 (USA ), 1,68, 4,01, 6,86, 9,18, 12,45 (NIST ), 4,10, 6,97 (Pb)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed (ISE) ±1% fuld skala
Nøjagtighed (mV) 1 mV &± 2 mV (ud over± 200 mV)
Nøjagtighed (pH) ±0,01
Nøjagtighed (temperatur) ±0,5 °C
Batteritype 4 AAA x 1,4V
Kalibreringspunkter (pH) Op til 5 point
Oversigt Eutech Ion 6+ Ion/pH/mV-måler med ATC-elektrode ECPHTEM01P, gummipanser/stativ
Kalibreringspunkter (ISE) Op til 5
Måletilstande Ion-selektiv måler
Rækkevidde (ISE) Ionkoncentration: 0,01 til 0,99 ppm, 1,0 til 199,9 ppm, 200 til 1999 ppm
Rækkevidde (mV) ±500 mV
Område (pH) 0 til 14
Opløsning (ISE) 0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm
Opløsning (pH) 0.01
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 100,0 °C
Inkluderer ATC-elektrode
Opløsning (mV) 0,1 mV og± 0,2 mV (inden for± 199,9 mV)
Opløsning (temperatur) 0,1 °C