Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ Ion 6+ meter
Artikelnummer. 11549174
Skift visning
Inkluderer:
ATC-elektrode
pH-elektrode
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer unitSize
11549174 ATC-elektrode Hver
11559174 pH-elektrode Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11549174 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X256409
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3990.00 DKK
    3790.17 DKK / Pakke med 1
    Spare 199.83 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hurtig og nem måling med dette ion-selektive måler.
Hurtig og nem måling med dette ionselektive måler. Anvendelser af Ion 6+ måleren Eutech™ inkluderer: ISE (Brug med enhver ISE med BNC-forbindelse), vandkvalitetstest, miljø-/landbrugstest, laboratorier og skoler samt i industrielle miljøer.
Funktioner
  • Direkte ionkoncentration til brug med de fleste mono- eller divalente ionselektive elektroder (ISE)
  • mV-måletilstand giver dig mulighed for at tjekke ydeevne og kalibrering af din ISE
  • Multipunktkalibrering (op til 5 punkter) med Auto-Buffer Recognition - valg af USA, NIST eller rene vandbufferstandarder med ±0,01 pH-nøjagtighed
  • Automatisk temperaturkompensation (ATC) for den højeste nøjagtighed under temperatursvingninger
  • Non-Volatile Memory sikrer, at data bevares, selv når meteren slukkes
  • Hold funktionen fryser kortvarigt læsningen for nem visning og optagelse
  • Auto-Power Off efter 17 minutter sparer batteri efter ikke-brug
  • Selv-diagnostik med beskedkoder for nem fejlfinding
  • Large Custom LCD giver optimal visning selv på afstand
  • Beskyttende gummistøvle beskytter mod utilsigtede slag og har et solidt indbygget stativ for nem betjening på bænken
  • Robust bæretaske (valgfrit) giver praktisk kalibrering og måling af måleren på stedet
  • pH-buffermuligheder: 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45 (USA), 1,68, 4,01, 6,86, 9,18, 12,45 (NIST), 4,10, 6,97 (PB)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed (ISE) ±1% fuld skala
Nøjagtighed (mV) 1 mV &± 2 mV (ud over± 200 mV)
Nøjagtighed (pH) ±0,01
Nøjagtighed (temperatur) ±0,5 °C
Batteritype 4 AAA x 1,4V
Kalibreringspunkter (pH) Op til 5 point
Oversigt Eutech Ion 6+ Ion/pH/mV-måler med ATC-elektrode ECPHTEM01P, gummipanser/stativ
Kalibreringspunkter (ISE) Op til 5
Måletilstande Ion-selektiv måler
Rækkevidde (ISE) Ionkoncentration: 0,01 til 0,99 ppm, 1,0 til 199,9 ppm, 200 til 1999 ppm
Rækkevidde (mV) ±500 mV
Område (pH) 0 til 14
Opløsning (ISE) 0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm
Opløsning (pH) 0.01
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 100,0 °C
Inkluderer ATC-elektrode
Opløsning (mV) 0,1 mV og± 0,2 mV (inden for± 199,9 mV)
Opløsning (temperatur) 0,1 °C