Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ Ion 2700 Meter
Artikelnummer. 12903517
Skift visning
Produkttype:
Multiparameter måler-kit
Multiparametermåler
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
12903517 Multiparametermåler Hver
11503865 Multiparameter måler-kit Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12903517 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X543903
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9695.00 DKK
    9027.76 DKK / Pakke med 1
    Spare 667.24 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Hurtig og nem måling med dette ion-selektive måler.
Intuitiv, selvdiagnostisk og fleksibel med avancerede opsætningsmuligheder for brugertilpasning, Eutech kommer ION 2700-serien med en stor, ét-blik-ser-alt-skærm. Se pH, ION eller Redox aflæsning sammen med temperatur, elektrodestatus, kalibreringspunkter, dato og tid på én gang. Alle konfigurationer inkluderer 30X427301 RS232 kabel, 100/240 VAC strømforsyning og en integreret elektrodeholder.
Funktioner:
  • Op til 6-punkts trykknapkalibrering med automatisk buffergenkendelse
  • Hurtig, nem elektrodediagnose med pH-hældning og offset-display
  • Ikke-flygtig hukommelse kan indeholde op til 500 datapunkter– tid og dato stemplet for GLP overholdelse
  • Tovejs RS232 for nem dataoverførsel til computer
  • Cal-forestående alarm– ikke flere forældede kalibreringer!
  • Auto-logging funktion til bekvem kontinuerlig overvågning
  • Begræns alarmalarmer, når læsning falder uden for rækkevidde
  • Adgangskodebeskyttelse til opsætning og kalibrering
  • Buffersæt: USA , NIST , DIN, Bruger 1, Bruger 2, Brugerdefineret
Applikationer:
  • Pædagogisk: Nyttig til de fleste laboratorie-, økologiske undersøgelser og andre applikationer.
  • Laboratorie: Miljøundersøgelser, kemiske laboratorier, titreringer og kvalitetssikringstest, hvor GLP datahåndtering er påkrævet. Anvendes i alle former for fødevareforarbejdning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Udgange RS232
Nøjagtighed (ISE) 0,5 % fuld skala (monovalent ion), 1 % fuld skala (divalent ion)
Nøjagtighed (ORP) ±0,2 mV
Nøjagtighed (pH) ±0,002+ 1 LSD
Kalibreringspunkter Op til 6 forudindstillede eller 5 brugerdefinerede
Kalibreringspunkter (ISE) 2 til 8
Kalibreringspunkter (pH) Op til 6 forudindstillede eller 5 brugerdefinerede
Oversigt Eutech Kun ion 2700 meter (inkluderer integreret elektrodeholder& 100/240 V AC-adapter og RS232-kabel)
Måletilstande pH, Ion, Redox
Rækkevidde (mV) ±2000,0 mV
Område (pH) -2 til 20
Opløsning (ISE) 2 eller 3 cifre
Opløsning (pH) 0.1/0.01/0.001
Temperaturområde (metrisk) 0,0 °C til 100,0 °C
Inkluderer Integreret elektrodeholder& 100/240 V AC Adapter og RS232 kabel
Strømforsyning 9 V DC-adapter, 1,3 A (100/240 VAC, SMPS)
Produkttype Multiparametermåler
Rækkevidde (koncentration) 0,001 til 19999 ppm (± 2000 mV)
Område (DO) ±2000,0 mV
Range (ORP) ±2000,0 mV
Rækkevidde (relativ mV) ±2000,0 mV
Opløsning (ORP) 0.1 mV
Temperatur nøjagtighed ±0,3 °C,± 0,5 °F
Temperaturkompensation ATC / MTC (0 til 100° C) (kun pH)
Temperaturområde (engelsk) 32,0 °F til 212,0 °F
Temperaturopløsning 0,1° C/0,1° F