Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech Håndholdt målerkalibreringsopløsning, 480 mL 111,8 mS/cm KCl
Artikelnummer. 11594684
Pakningsstørrelse:
480ml
Artikelnummer. 11594684
Brand: Thermo Scientific™ 01X211244
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Periodisk kalibrering med nøjagtige standarder anbefales for måleren
  • 480 mL 111,8 mS/cm KC kalibreringsopløsning
  • Opløsninger pakket i 480mL holdbare plastikflasker
  • Økonomisk og praktisk til laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Inorganic Salts
CAS 7447-40-7
Lugt Odorless
Tæthed 1.0 g/cm³ at 25°C
Specifik vægtfylde 1
Fysisk form Væske
Koncentration 111.8 mS / cm KCl
pH 7.0
Kogepunkt 102.4°C
Til brug med (udstyr) Eutech Handheld Meters