Få mere at vide
Eutech Håndholdte målere kalibreringsløsning, 500μ S/cm KCl, Thermo Scientific™
Beskrivelse
- 500μ S/cm KCl kalibreringsopløsning
- Opløsninger pakket i 480mL holdbare plastikflasker
- Økonomisk og praktisk til laboratoriebrug.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Inorganic Salts |
| CAS | 7447-40-7 |
| Lugt | Lugtfri |
| Specifik vægtfylde | 1 |
| pH | 7.0 |
| Kogepunkt | 102,4 °C |
| Til brug med (udstyr) | Eutech Håndholdte målere |
| Løsningstype | Ledningsevnekalibreringsløsning |