Få mere at vide
Eutech Ekspert pH Pocket Tester
Artikelnummer. 15692047 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Måletilstande:
pH, Temperatur
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Måletilstande Pakningsstørrelse
15692047 pH, Temperatur Hver
1 options
Artikelnummer. 15692047 Leverandør Eutech Leverandørnr. EXPERTPH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    835.00 DKK
    810.59 DKK / Pakke med 1
    Spare 24.41 DKK
    2% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Udfør problemfrie målinger på farten til applikationer såsom vandbehandling, miljøovervågning, uddannelse, hydroponics, landbrug, akvakultur, fødevarer& drik og mange flere!
De Thermo Scientific™ Expert pH Pocket Tester er designet til on-the-go målinger af pH og temperatur. Expert pH Pocket Tester er bedst brugt i applikationer som hydroponisk havearbejde, akvakultur, landbrug, pools, køletårne og meget mere!
  • Stort 4-cifret dobbeltlinjedisplay
  • Samtidig visning af pH og temperatur
  • Batterilevetid, klar og kalibreringsindikatorer
  • Automatisk temperaturkompensation
  • Automatisk buffergenkendelse og kalibrering
  • Driftsinstruktioner på flere sprog
Vise:
  • Stort 4-cifret dobbeltlinjedisplay og bred betragtningsvinkel gør det nemt at læse og registrere målinger
  • Batterilevetid, klar og kalibreringsindikatorer
  • Samtidig visning af pH med temperatur
Tastatur:
  • Let at betjene og intuitiv brugergrænseflade med strøm-, kalibrerings-, menu- og enter-taster
  • Et tryk kalibrering: nedsænk sensoren i kalibreringsopløsning, og tryk på Cal
  • Automatisk pH-buffergenkendelse og kalibrering
Kasket:
  • Pakning og lækagesikker med en O-ring tætning
  • Gennemsigtig hætte med en påfyldningslinjeindikator
  • Symmetrisk hætte kan være foran eller bagudvendt
  • Hætten fastgøres til toppen af testeren, når den ikke er i brug
Yderligere funktioner:
  • Nødsnor gør det muligt for brugeren nemt at transportere lommetesteren til målinger på farten
  • Lommetester flyder og opfylder vandtæt IP67-klassificering
  • Bred, stabil base gør det muligt for testeren uafhængigt at stå lodret til målinger
  • Automatisk temperaturkompensation: justerer aflæsninger i henhold til temperaturændringer for større nøjagtighed
  • Auto-sluk-funktion: lommetester slukker efter 8,5 minutters manglende brug for at forlænge batteriets levetid
  • CD/RoHS-mærkning
  • Flere sprog instruktioner tilgængelige
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±0,1 pH
Nøjagtighed (pH) ±0,1
Mulighed for baggrundslys Nej
Batterilevetid 100 timer. (gennemsnit)
Batteritype 4 x 1,5V Micro Alkaline
Kalibrering pH, temperatur
Kalibreringspunkter 1 til 3
Certificeringer/compliance CE, FCC klasse A, ROHS-2
Oversigt Ekspert pH-lommetester til måling af pH med temperatur
Kanaler 1
Display Type 4-cifret, dobbeltlinje
IP-vurdering IP67
Måletilstande pH, Temperatur
Område (pH) 0 til 14
Opløsning (pH) 0.1
Temperaturområde (metrisk) 0,0 °C til 60,0 °C
Inkluderer Ekspert pH-tester med batterier
Produkttype pH-måler
Relativ luftfugtighedsområde 5 til 85 %, ikke-kondenserende
Opløsning 0.1pH
Temperatur nøjagtighed ±0,6 °C,± 1,0 °F
Temperaturkompensation Ja
Temperatur (engelsk) Drift 32,0 °F til 122,0 °F
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C til 45 °C (omgivende)
Kalibrering af temperatursonde 1 point
Temperaturområde (engelsk) 32,0 °F til 140,0 °F
Temperaturopløsning 0,1 °C, 0,1 °F
garanti 1 år
Længde (engelsk) 6,7''
Længde (metrisk) 17 cm
Bredde (engelsk) 1,8 tommer
Bredde (metrisk) 4.5 cm
Højde (engelsk) 1,2 tommer
Højde (metrisk) 3 cm
Vægt (engelsk) 3,4 oz.
Vægt (metrisk) 96.3 g